Staalvoorbereiding
Een zeer belangrijke stap in de analyse is de staalvoorbereiding. Indien dit niet correct uitgevoerd werd zal zelfs de nauwkeurigste analyse niet de gewenste resultaten opleveren. VWR biedt een grote keuze producten, van mengers tot maalmolens tot automatische extractie-, destructie- en distillatiesystemen en nog veel meer.
- Destructiesystemen als voorbereiding voor de bepaling van Stikstof, COD
en sporenelementen in water, volgens officiële methode.- Distillatiesystemen als voorbereiding voor de bepaling van Stikstof, Phenol,
Totaal Cyanide, Alcohol, Ammonium, bewaarmiddelen, Zwavel Dioxide- Extractie eenheden als voorbereiding voor vele toepassingen, zoals pesticides,
PCB's, dioxines, phenolen, halogeniden, olie en vetten.
Productselectie
Vloeistofgebruik
VWR biedt een complete oplossing voor het gebruik van vloeistoffen...
Wegen
VWR biedt een keuze uit micro- en analytische balansen met traceerbare gewichten en kalibratiecertificaten...
Verassing
VWR biedt een ruime keuze aan ovens die geschikt zijn voor verassing, plus toepassingen voor algemene warmtebehandeling...
Mengen/malen
Volledig assortiment van toestellen voor mengen, malen, dispergeren...
Destructie, distillatie en extractie
Van klassieke verwarmingsrijen, statieven en alle soorten glaswerk, voor klantspecifieke opstellingen, tot volledig automatische eenheden, VWR levert alles wat u nodig hebt...
Filtratie
VWR biedt een ruime keuze aan filtratieproducten voor de meeste toepassingsgebieden...