Wilt u opnieuw inloggen?
Gesuspendeerd materiaal
Gesuspendeerd materiaal
VWR biedt allerlei producten waarmee u de waterkwaliteit kunt meten vanuit het gesuspendeerd materiaal gezien: 
  • Snelle methode met vochtigheidsbalansen
  • Centrifuge- of filtratiemethodes overeenkomstig de Europese normen
  • Bij de methode voor het verwijderen van vluchtige gesuspendeerde vaste stoffen uit de voornamelijk anorganische stoffen of vaste stoffen wordt zowel een oven als een analytische balans gebruikt.