VWR ergonomische stoelen voor laboratorium- en industriële toepassingen
De menselijke 'evolutie' gaat achteruit - zorg ervoor dat u het beste eruit haalt!
Laboratorium- en kantoorwerk veroorzaken fysiek belastende zithoudingen die problemen met de bloedcirculatie en een overmatige belasting op het lichaam kunnen veroorzaken. Dit resulteert in vermoeidheid, storingen van de bloedsomloop en problemen met de houding of het bewegingsapparaat. Wij kunnen de aard en ontwikkeling van het menselijk werk niet beïnvloeden, maar toch doen we ons best u aan een stoel/kruk te helpen om u gezond te houden.
Voor langere perioden achter uw microscoop zitten, pipetteren aan uw werktafel of gewoon typen achter uw PC? Kies dan uit de onderstaande modellen: zo blijft u gelukkig EN gezond.
Klik op onze stoelen en kijk wat uw volgende stoel wordt
Een laboratoriumstoel zonder compromissen - uw dagelijkse werkpaard!
Onze NIEUWE Economy line 2.0 is een eenvoudige laboratoriumstoel die nog steeds voldoet aan alle eisen die een laboratorium stelt. Betrouwbare lichaamsondersteuning voor laboratoriumwerkzaamheden dankzij een permanente contactrugleuning. Verstelling van de zithoogte en hoogteverstelling van de rugleuning voor een onovertroffen prijs en prestatie!
Ontdek meer
Het draait om ergonomie - Mr.Lab 2.0 zal uw werk naar een hoger niveau tillen!
Mr. Lab 2.0 wordt gekenmerkt door een eigen laboratoriumergonomie. De hygiënische bekleding is gemaakt van kunstleer. Innovatieve luchtstroomtechniek zorgt voor een ideaal klimaatcomfort. Auto-synchrone technologie met automatische gewichtsregeling plus slimme details zoals het geïntegreerde haak- en etiketteerveld maakt deze ene van u!
Ontdek meer
Verminder spanning op de rug met onze professionele stoelen
Het hebben van één van deze stoelen is als het dagelijks bezoeken van een wellnesscentrum! Het heeft 2 jaar onderzoek met ergonomische experts, osteopaten en ontwerpers gekost om deze serie te creëren.
De stoel is bestand tegen chemicaliën (zwakke zuren) en scheuren, maar uw welzijn heeft het meeste profijt. De zitting past zichzelf aan, dus er is geen afstelling nodig. Daarbij wordt het lichaamsgewicht gelijkmatig verdeeld, wat zorgt voor een verminderde druk onder de benen. Dit voorkomt een gevoel van zware benen en zorgt voor een goede circulatie. Breng uw lichaam in balans met deze professionele stoel! 
Klik hier om u gezond te houden
Meer informatie
Baanbrekende NEON-industriestoelen
Deze stoelen combineren ergonomische en functionele kenmerken met een verscheidenheid aan bekledingsopties, waaronder de supercomfortabele SUPERTEC-stof.
NEON-stoelen zijn ontworpen voor intensief gebruik en zijn inherent duurzaam en zuinig: als de stoelbekleding is versleten, kan deze worden vervangen zonder dat de gehele stoel moet worden vervangen!
Meer weten
Gecertificeerde zittingen voor cleanrooms
Cleanrooms en steriele omgevingen in micro-electronics, farmaceutische en medische engineeringsindustrieën zorgen voor specifieke zituitdagingen. Wij hebben met specialisten uit de industrie en onderzoekers samengewerkt om deze innovatieve stoelenserie te ontwikkelen.
Onze cleanroomstoelen van VWR zijn comfortabel en voldoen aan luchtzuiverheidsclassificatie 3 conform DIN EN ISO 14644-1, cleanroomclassificatie 1 zoals gedefinieerd door US Federal Standard 209E en de specificaties van de EU GMP-richtlijnen.
Ontdek het zelf!
Meer informatie
Ontladingsweerstand van ESD-stoelen
ESD Basic is een beproefde en geteste all-rounder voor gebruik in gevoelige gebieden. Deze low-cost-stoelen bieden een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding met een ergonomisch ontwerp voor gebruikerscomfort en een betrouwbaar beschermingssysteem dat de weerstand van de ontlading conform EN 61340-5-1 garandeert.
Ervaar deze hoogwaardige werkstoel voor de elektronica-industrie en laad uw welzijn op!
Zorg voor je veiligheid!
Meer informatie
Een offerte aanvragen
Bekijk meer video's!
VWR Blue Line De perfecte instelling
VWR Blue Line Waar is mijn stoel
Bimos - Industriële ergonomie van Neon
Bimos - Verwisselbare stoffering in het Neon 1 + 1-systeem
Wilt u niet uren achter elkaar zitten? Bekijk deze snelle en gezonde op-en-neer-oplossingen.
Basic-krukken, Mr. Lab-serie
Laboratoriumkruk, zwart kunstlederen zitvlak, verstelbaar in hoogte door pneumatische veer.
Basic-krukken, Mr. Lab-serie - extra breed
Laboratoriumkruk met extra brede zitting in zwart skai PU-schuim, PA-basis (kunststof en zwart staal).
Basis laboratoriumkrukken, Blue Line-serie
Laboratoriumkruk met groot zitvlak, de zitting is gemaakt van zwart PU-schuim.
Wetenschappelijk geteste ergonomische laboratoriumkrukken
Laboratoriumkruk, polyurethaanschuim, zwart
Krukken, voor cleanrooms
Voldoen aan de hygiëne-eisen classificatie 3 volgens DIN EN ISO 146444-1, cleanroomclassificatie 1 zoals gedefinieerd door US Federal Standard 209E.
Een offerte aanvragen