Produits Huber
Cryostats à circulation Huber, Minichillers, avec contrôleur OLÉ
Les cryostats Minichillers compacts sont une solution de refroidissement économique et écologique pour de nombreuses applications de laboratoire. Le contrôleur OLÉ allie technologie de pointe et simplicité d'utilisation.
Bains à circulation et thermostats chauffants Huber avec contrôleur KISS®
Thermostats à circulation chauffants avec bains en polycarbonate ou en acier inoxydable. Spécialement conçus pour les applications externes avec des volumes faibles. Le contrôleur KISS allie technologie de pointe et simplicité d'utilisation.
Thermostats de chauffage et de refroidissement Huber, acier inoxydable, Ministats
Grâce à leur conception compacte, les Ministats® peuvent être placés dans les espaces les plus restreints. Ils sont principalement utilisés pour les applications externes, mais l'ouverture du bain permet de placer des objets dans un bain thermostatique.