Wilt u opnieuw inloggen?
(CO2) Incubator reparatie en -service
(CO2) Incubator reparatie en -service
Goed en vakkundig onderhoud verlengt de levensduur van uw apparatuur aanzienlijk en vergroot tevens de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van uw analyseresultaten. Door gebruik te maken van de faciliteiten die VWR Technische Service u biedt ben u verzekerd van:
  • Herleidbaarheid van de metingen en kalibraties naar (inter-)nationale standaarden
  • Gevalideerde testmethoden gecontroleerd door de RvA tbv een optimale kwaliteitsborging
  • Gebruik van de juiste instrumenten & meetapparatuur
  • Technische bekwaam en gekwalificeerd personeel
  • Nauwkeurige en integere registratie van uw data
VWR Technical Service werkt met de efficiëntie en expertise die gepaard gaan met een jarenlange ervaring aangaande onderhoud, reparaties & kalibraties van incubatoren.
(oa. VWR Private label, Binder, Thermo Scientific Hereaus, Memmert, e.a)
Het onderhoud wordt uitgevoerd door gekwalificeerde service engineers van VWR conform de VWR SOP welke oa bestaat uit:
  • Controle van de elektrische aansluitingen
  • Controle van de veiligheidsthermostaat
  • Kalibratie van de temperatuur en justeren indien noodzakelijk
  • Reiniging van het elektronische compartiment
  • Controle van de rubber afdichtingen
  • Controle van de temperatuursensoren
  • Originele onderdelen
Additioneel voor CO2 incubatoren:
  • Kalibratie van het CO2-gehalte en justeren indien noodzakelijk
  • Vervangen van CO2-filter indien aanwezig en in samenspraak met de klant.
    • Prijs van de filter is niet inbegrepen bij het standaard onderhoud
Optioneel:
  • Kalibratie en justeren O2-gehalte
  • IQ/OQ
    • Uitgevoerd conform SOP van de producent / klant
  • Temperatuur validatie op meerdere punten van uw complete systeem
  • NEN 3140 test (elektrische veiligheid)