Protection des pieds
Les protections des pieds portées en milieu de travail doivent être choisies pour éviter des types de blessures reconnus tels que :
- Contact avec des objets coupants, roulants ou liés à une chute
- Pénétration à travers les semelles ou l'empeigne (marche sur des objets pointus ou coupants)
- Protection antistatique et contre les dangers électriques
- Contact avec des produits chimiques et agents biologiques
- Exposition à des facteurs thermiques (froid et chaleur), ainsi qu'à des métaux en fusion
- Surfaces mouillées et glissantes
Des bottes de travail aux embouts d'acier et bottes-pantalons aux simples chaussures confortables, VWR offre une grande sélection de protection des pieds et accessoires pour activités industrielles, commerciales et de sécurité publique pour répondre à vos besoins en matière de sécurité, de confort et de santé.