Pointes robotiques J.T.Baker®
Carousel
Pointes et plaques robotiques J.T.Baker®
Les pointes et plaques robotiques premium J.T.Baker® sont des accessoires utilisés dans les systèmes automatiques de manipulation des liquides. Elles sont destinées à être utilisés avec les stations de travail robotiques tierces les plus populaires. Les pointes robotiques sont soumises à des tolérances plus strictes que les pointes des pipettes manuelles. Elles peuvent également apporter une plus grande efficacité et une réduction des coûts en tant qu’accessoire des plateformes automatisées. Les pointes et plaques robotiques J.T.Baker® peuvent contribuer à améliorer l’efficacité et à réduire les coûts d’un laboratoire en déléguant la tâche fastidieuse du pipetage des liquides à un module robotisé.
Livre blanc Avoir la Qualité et la Précision à chaque étape
Pointes robotiques avec marquage DIV J.T.Baker®
Une sélection de pointes robotiques J.T.Baker® permettant des diagnostics in vitro pour des sujets humains, et compatibles avec les plateformes robotisées courantes, disponibles avec marquage DIV CE !
Achetez maintenant
NOUVEAUTÉ : pointes robotiques J.T.Baker® de type HT 2
Les pointes robotiques J.T.Baker® de type HT 2 sont compatibles avec les instruments robotiques tiers tels qu’Hamilton Microstar, Nimbus, et bien d’autres encore, ainsi qu’avec d’autres instruments robotiques grâce à la tête de pipetage CO-RE* ou CO-RE* II d’Hamilton.
Achetez maintenant
Des résultats précis. Moins d’interruptions de service.
Conçues pour être plus droites, pour moins de rejets et de bris, nos pointes robotiques J.T.Baker sont capables de doser des volumes même très faibles avec une grande précision et sans risque de contamination. À présent proposées en de nombreux formats, ces pointes ont été conçues pour certains des postes de travail de recherche robotisés les plus populaires.
Compatibles avec toutes sortes d’applications, les pointes conductrices et transparentes J.T.Baker sont plébiscitées par de nombreux laboratoires du monde entier dédiés aux sciences de la vie et aux diagnostics, et elles peuvent être commandées et livrées de manière facile et pratique partout autour du globe via vwr.com., le canal d’e-commerce d’Avantor, numéro un du marché.
J.T. Baker est une importante marque de pointes robotiques proposée par Avantor. Parmi leurs caractéristiques, on trouve :
La capacité à doser avec une grande précision mais sans contamination
La compatibilité avec la plupart des stations de travail courantes de marques tierces
Une conception alignée avec les normes de production les plus strictes
Une versatilité pour utilisation avec une vaste gamme d’applications
Les pointes robotiques J.T.Baker sont des éléments-clés dans de nombreux laboratoires Life Science et de diagnostic partout dans le monde. Avantor est en mesure de vous fournir des services internationaux de commande et de livraison des pointes robotiques dont votre laboratoire a besoin.
Produits vedettes
pointes robotiques conductrices J.T.Baker®
Les pointes robotiques conductrices J.T.Baker permettent de distribuer des liquides, même en petit volume, avec une grande précision et sans risque de contamination. Cette conductivité permet au système robotisé de détecter et de surveiller le niveau de liquide, ce qui garantit que la pointe est immergée de manière minimale dans l'échantillon.
  • Fabriquées dans un environnement de salle propre (salle propre de classe 8)
  • Contrôle de la qualité à la pointe de la technologie
  • Parfaite pour les analyses à haut rendement
  • Plateau à codes à barres pour une identification automatisée (Hamilton, Roche MagNA Pure)
  • Disponibles avec ou sans filtre
Achetez maintenant !
Microplaques multipuits J.T.Baker
Fabriquées selon des procédures rigoureuses de contrôle de la qualité, dans les mêmes locaux de production que les pointes robotiques J.T.Baker, les microplaques multipuits J.T.Baker facilitent le travail des cliniciens et des chercheurs lorsqu'ils veulent acquérir auprès d'une source unique les consommables de laboratoire dont ils ont besoin pour leurs systèmes robotisés d'échantillonnage des liquides.
  • La majorité de ces microplaques sont conformes à la norme ANSI/SLAS 1-2004 pour ce qui est des dimensions
  • Le petit format des puits permet un échantillonnage efficace et à haute vitesse
  • Des matières plastiques de grande qualité testées & vérifiées, sans agents biologiques de contamination croisée
  • Un codage alphanumérique permet d’ordonnancer et d'identifier clairement les échantillons
  • Microplaque et joint conçus pour s'adapter avec précision l’un à l’autre
Achetez maintenant !
NOUVEAUTÉ : pointes robotiques J.T.Baker® de type HT 2
Les pointes robotiques J.T.Baker® de type HT 2 sont compatibles avec les instruments robotiques tiers tels qu’Hamilton Microstar, Nimbus, et bien d’autres encore, ainsi qu’avec d’autres instruments robotiques grâce à la tête de pipetage CO-RE* ou CO-RE* II d’Hamilton.
Achetez maintenant
Découvrez l’ensemble de nos Consommables robotiques J.T.Baker
Découvrez comment nos produits de grande qualité J.T.Baker destinés aux systèmes robotisés d'échantillonnage peuvent aider à améliorer vos tâches d'analyse et de diagnostic
Voir tous les produits
Livre blanc Qualité et précision à chaque étape
Plus Livre blanc Qualité et précision à chaque étape
Brochure sur les Consommables robotiques J.T.Baker
Plus Brochure sur les Consommables robotiques J.T.Baker
Plus d'un siècle de qualité
Depuis plus d'un siècle, les clients du monde entier se fient aux produits premium de la marque J.T.Baker, optimisés pour toutes leurs applications et aux performances éprouvées afin de traiter toute sortes d'applications de recherche et de fabrication.
Conçues pour réduire les interruptions de service
Les décennies d’expertise et d’innovation de notre équipe de production allemande : les pointes robotiques J.T.Baker, plus droites et au faible coefficient de variation, pour une utilisation optimale des outils robotisés et peu de temps morts, sans casse.
Fabrication certifiée ISO
Qualité certifiée ISO : notre site de production est certifié ISO 9001 ; nous bénéficions de la certification ISO 13485:2016 (fabrication de produits médicaux et IVD), et notre processus de production adhère au management de l’énergie (ISO 50001:2011)
Pureté certifiée en toute indépendance
Chaque lot de pointe est testé selon de rigoureuses procédures de qualité ; de la sorte, ces pointes ne présentent aucune contamination, elles sont certifiées dépourvues de DNase, RNase, ATP et pyrogènes par des tests indépendants.
Automatisation complète des salles blanches
Jamais un être humain n’entre en contact direct avec les pointes robotiques J.T.Baker tant que leur emballage n’est pas ouvert : notre ligne de production entièrement automatisée fonctionne dans des conditions de salle propre, afin de fournir des pointes qui répondent aux spécifications les plus strictes en matière de compatibilité et de propreté. Sans oublier que ce sont nos sites de fabrication d'outils et notre technologie de fabrication haut-de-gamme qui donnent naissance à des pointes comptant parmi les plus précises du marché.
Qu’est-ce que les pointes robotiques ?
L’automatisation grandissante des procédures de laboratoire ainsi que l’individualisation accrue des cycles automatisés nécessitent l’utilisation d’articles à usage unique précis. On utilise les pointes de pipettes dans les laboratoires recourant à des plateformes automatisées afin de manipuler des liquides. On utilise une pointe robotique comme accessoire dans un système robotisé dans le but d'aspirer et de distribuer les liquides de manière automatisée.
C’est notamment lorsqu'on travaille sur des échantillons dangereux/infectieux que les stations de travail robotisées permettent de manipuler les liquides de manière sécurisée, car le technicien de laboratoire n’entre jamais en contact direct avec l’échantillon. En outre, les systèmes automatiques contribuent à l’obtention de résultats reproductibles, même dans des applications à haut rendement.
Les pointes de pipettes robotiques ont été conçues pour satisfaire aux exigences des manipulations de volumes d'échantillons très faibles que l’on doit analyser de manière rapide et efficace. Les pointes robotiques sont également proposées aussi bien en version filtrée que non filtrée.
On utilise les pointes robotiques lorsqu'on a besoin de liquides à des volumes précis de manière répétitive, car, en pareil cas, le pipetage manuel est fastidieux et peu pratique. Le pipetage robotisé peut faire gagner du temps et de l’argent à un laboratoire en déléguant les tâches « chronophages » de pipetage des liquides à un module robotisé et, dans le même temps, cela peut constituer la meilleure solution quand il est question de pureté et de précision.
Si les pointes robotiques sont conductrices elles contiennent des matériaux conducteurs électriquement, ce qui leur permet de mesurer le niveau de liquide dans un récipient, et garantit que le transfert des liquides est cohérent et précis.
Qu’est-ce que les plaques robotiques ?
On utilise les plaques robotiques (ou multipuits) en association avec les systèmes robotisés afin d’améliorer significativement le rendement des cycles de tests, tout en faisant gagner du temps et économiser des ressources.
Les plaques robotiques contribuent à l'analyse des échantillons et des produits chimiques dans des puits miniaturisés, et permettent à l’utilisateur de suivre la situation après chaque période d'exposition, pouvant aller de quelques heures à plusieurs jours.
Les plaques multipuits sont devenues des articles incontournables dans les laboratoires modernes, et on les utilise pour toutes sortes d'applications. On utilise couramment les plaques multipuits pour les cultures de bactéries, de champignons et de lignées cellulaires de mammifères, ainsi que pour les tests analytiques et biochimiques.
Pointes robotiques J.T.Baker
Les pointes robotiques conductrices J.T.Baker permettent de distribuer des liquides, même en petit volume, avec une grande précision et sans risque de contamination. Cette conductivité permet au système robotisé de détecter et de surveiller le niveau de liquide, ce qui garantit que la pointe est immergée de manière minimale dans l'échantillon.
  •  Fabriquées dans un environnement de salle blanche (salle blanche de classe 8)
  • Contrôle de la qualité à la pointe de la technologie
  • C’est parfait pour les analyses à haut rendement
  • Plateau à codes à barres pour une identification automatisée (pointes J.T.Baker de type HT CO-RE et MP)
  • Disponibles avec ou sans filtre
Plaques multipuits J.T. Baker
Fabriquées selon des procédures rigoureuses de contrôle de la qualité, dans les mêmes locaux de production que les pointes robotiques J.T.Baker, les plaques multipuits J.T.Baker facilitent le travail des cliniciens et des chercheurs lorsqu'ils veulent acquérir auprès d'une source unique les consommables de laboratoire dont ils ont besoin pour leurs systèmes robotisés d'échantillonnage des liquides.
  • La majorité de ces plaques sont conformes à la norme ANSI/SLAS 1-2004 pour ce qui est des dimensions
  • Le petit format des puits permet un échantillonnage efficace et à haute vitesse
  • Des matières plastiques de grande qualité testées et vérifiées, sans agents biologiques occasionnant une contamination croisée
  • Un codage alphanumérique permet d’ordonnancer et d'identifier clairement les échantillons
  • Plaques et joints conçus pour s'adapter avec précision l’un à l’autre
Découvrez l’ensemble de nos consommables robotisés J.T.Baker
Découvrez comment nos produits de grande qualité J.T.Baker destinés aux systèmes robotisés d'échantillonnage peuvent aider à améliorer vos tâches d'analyse et de diagnostic.
Plus d'un siècle de qualité
Depuis plus d'un siècle, les clients du monde entier se fient aux produits premium de la marque J.T.Baker, optimisés pour toutes leurs applications et aux performances éprouvées afin de traiter toute sortes d'applications de recherche et de fabrication.
Une conception permettant de réduire les interruptions de service
Les décennies d’expertise et d’innovation d’une équipe de production allemande : les pointes robotiques J.T.Baker, plus droites et au faible coefficient de variation, pour une utilisation optimale des outils robotisés et peu de temps morts, sans casse ni rejet.
Fabrication certifiée ISO
Nous bénéficions des certifications ISO 9001 et ISO 13485 s'appliquant à la production de produits médicaux et de DIV.
Pureté certifiée en toute indépendance
Ces pointes sous blister ont été testées selon de rigoureuses procédures de qualité ; de la sorte, elles ne présentent aucune contamination, elles sont certifiées dépourvues d’ADN, d’ADNase, d’ARNase ou d'inhibiteurs de PCR par des tests indépendants.