Just PROVE it
Spectroquant®Prove - Simplifiez les analyses de l’eau avec une nouvelle classe de spectrophotomètres
Nouvelle gamme d'instruments conçus pour répondre à tous vos besoins en matière d'analyse de l'eau - eaux usées, eaux de traitement, eau potable et boissons.
Demande de démonstration/devis- Identification en direct, un nouveau code-barres 2D riche en données sur tous les tests cellulaires et avec réactifs pour reconnaître les méthodes et transférer des données « en direct » comme la date d’expiration, le numéro de lot, ainsi que des mises à jour automatiques d'étalonnages complémentaires,
- Cell test port, l’insertion directe de tests de cuves rondes sans ouvrir de couvercle
- AQA prime, la vérification et la documentation complètes pour tous les niveaux du contrôle qualité
- Nettoyage facile - le support de cellule est amovible
- La fonction Matrix Check détecte facilement les interférences
Spectroquant® PROVE 100 | Spectroquant® PROVE 300 | Spectroquant® PROVE 600 |
Applications de routine | Mesures sensibles | Analyse complexe |
Le meilleur choix pour une utilisation avec des tests en cuve et des mesures Vis | La lampe au xénon durable permet à l'appareil d'être adapté à une utilisation intensive pour les mesures UV-Vis | Les otiques UV-Vis haut de gamme utilisent des cuves à longueur de parcours jusqu'à 100 mm. Excellentes résolution et sensibilité |
1.73016.0001 | 1.73017.0001 | 1.73018.0001 |
Introduction
Comment lancer Prove
Comment naviguer parmi les fonctions
Comment utiliser Prove avec les kits de tests cellulaires et kits de réactifs Spectroquant®
Comment nettoyer facilement Prove
Comment sélectionner la langue, la date et l’heure
Transfert des données - Données à la demande - faciles à filtrer, faciles à partager
Comment contrôler la matrice interférante
Fiez-vous à votre système : utilisez l’Assurance qualité analytique AQA