Masterflex® B/T® MasterSense™ BioPharma Procespomp
Bioprocessen opnieuw uitvinden!
Eenvoudig bedienen, samenwerken en verbinden
Gebouwd voor pompprocestoepassingen met hoge stroomsnelheden, met intuïtief aanraakscherminterface en geavanceerde connectiviteit
Koop nuVerbonden, Efficiënt, en Duurzaam
Gebouwd voor hoge doorstroming, continu gebruik, perfect voor hygiënische omgevingen—
316 gepolijst roestvaststalen behuizing
IP66 geschikt voor onderdompeling
Variabele stroom: 0,65 — 42 LPM
BEKIJK DE VOLLEDIGE SPECIFICATIES
Eenvoudig af te lezen en te bedienen aanraakscherm
INTUÏTIEVE BEDIENING
MasterflexLive® geeft u 24/7 bewaking zonder de noodzaak van personeel ter plaatse
WEES GEINFORMEERD
Firmware-updates via de ether
Drietraps gebruikerstoegang maakt het mogelijk te bepalen wie de pomp mag bedienen en op welk niveau
EtherNet/IP™, Profibus, Wi-Fi en analoge afstandsbediening I/O
GEAVANCEERD NETWERKEN EN COMMUNICEREN
Optimale en veilige werking-
Grafische indicator voor slangkalibratie, en open-kopsensor
MENU BEKIJKEN
Kies PerfectPosition® pompslangmaten B/T 87 en B/T 91
KOOP B/T POMPSLANGEN
Intuïtieve bediening
Eenvoudige aanraakscherminterface, zelfs met handschoenen aan
- Eenvoudig in te stellen en te programmeren
- 5" capacitief TFT/RGB-aanraakscherm met een heldere, brede kijkhoek
- Pas parameters aan met een simpele aanraking—zelfs met handschoenen aan
- De operationele modes omvatten continue werking, volumedosering en tijddosering
- Batchcontrole en interval/uitschakeltijd in de modes Volume en Tijd
- Eenvoudig opslaan en oproepen van 50 veelgebruikte protocollen, elk met een unieke naam
- Weet wanneer u uw doel hebt bereikt - dankzij de grafische indicator weet u wanneer de gebruikte slangen optimaal gekalibreerd zijn
- IP66 geschikt voor onderdompeling
50 pompprogramma's aanmaken, opslaan en oproepen via gebruiksvriendelijke menu's
Continue Modus
Tijd Modus
Volume Modus
Externe Modus
Slangkalibratie
Gebruikerstoegang
Geavanceerde connectiviteit en bedieningsmogelijkheden
Extern, veilig en in naleving
Bewaking op afstand
- MasterflexLive is ons veilige, cloud-gebaseerde platform voor real-time bewaking op afstand van alle Masterflex pompparameters
- Bewaken en aanpassen van cruciale processen die 24/7 draaien zonder dat er personeel ter plaatse nodig is
- Push-meldingen waarschuwen u voor wijzigingen in de bedrijfsomstandigheden en foutmeldingen
Flexibele verbindingsmogelijkheden
- Uw keuze van verbindingsmogelijkheden - MasterflexLive, Ethernet/IP, of Profibus
- Drietraps toegang tot pompfunctionaliteit—gebruik deze optie om uw proces te beschermen door te regelen wie de pomp kan bedienen en op welk niveau
- Firmware-updates via de ether—zorgen er automatisch voor dat u volledig kunt profiteren van toekomstige verbeteringen
- Internetverbinding via Wi-Fi of standaard Ethernet (RJ45) aansluiting aan de achterzijde van de drive
De perfecte pomp voor toepassingen met een groot volume
IP66-geschikt voor hygiënische, schone omgevingen, zoals cleanrooms, voedsel- en zuivelverwerking.
Deze pomp is niet verontreinigend, heeft een lage schuifsnelheid en is niet-invasief, waardoor deze perfect is voor biofarma en gezondheidszorg.
Stroming tot 42 LPM voor nauwkeurige stroomsnelheden, waardoor deze pomp ideaal is voor grootschalige productie.
Drietraps toegang en de mogelijkheid om programma's op te slaan en op te roepen maken uw vloeistofproces veilig en nauwkeurig.
![]() |
Artikel # MLFX77112-10 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wat is inbegrepen Rapid-Load® Pompkop, 1 meter (3 ft) Tygon® LFL B/T 91 slangen 06430-91; en een 1,8 m (6 ft) snoer met IEC 320/CEE22 aansluiting. Het apparaat wordt verzonden met een landspecifieke stekker/kabelset; geef bij uw bestelling de definitieve bestemming aan. |
||||
Prestatiespecificaties |
||||
Stroomcapaciteit | 0,65 tot 42 LPM (0,17 tot 11,1 GPM) | |||
rpm | 11 tot 321 | |||
Aantal toegestane koppen | 1 | |||
Maximumkoppel | Starten: 1130 N•cm (1600 oz-in) | |||
Stromend: 1017 N•cm (1440 oz-in) | ||||
Omkeerbaar | Ja | |||
Externe besturing - invoer | 0 tot 20 mA, 20 tot 0 mA, 4 tot 20 mA, 20 tot 4 mA; 0 tot 10 V, 10 tot 0 V, 0 tot 5 V, 5 tot 0 V; Start/Stop, Richting (CW/CCW), Prime via contactsluiting | |||
Externe besturing - uitvoer | 0 tot 20 mA, 20 tot 0 mA, 4 tot 20 mA, 20 tot 4 mA; 0 tot 10 V, 10 tot 0 V, 0 tot 5 V, 5 tot 0 V; Toerentelleruitgang (open collector), Motor draait, Open kop, Lokaal/Afstand, Algemeen alarm | |||
Netwerkcommunicatie | EtherNet/IP, Profibus, MasterflexLive | |||
Elektrische specificaties |
||||
Spanning | 90 tot 260, universele spanning autoselectie | |||
Stroom | 5,0 A bij 115 V; 3,1 A bij 230 V | |||
Zekeringwaarde | 6 A / 250 V | |||
Motortype | Continu bedrijf, TENV, BLDC | |||
Motorvermogen | 370 W (0,5 hp) | |||
Display | 5" capacitief TFT/RGB-aanraakscherm met "in-plane switching" (brede kijkhoek); 800 x 480 pixels | |||
Type motor/snelheidsregeling | PWM met microprocessor | |||
Snelheidsregeling (reproduceerbaarheid) | ±0,1% | |||
Zachte start/elektronische rem | Ja/Ja | |||
Fysische specificaties |
||||
Materialen van de behuizing | 316 roestvaststalen behuizing, roestvaststalen chassis, roestvaststalen ring | |||
Materialen van de pompkop | Koolstofstaal met poedercoating en gegoten aluminium, roestvast staal, polycarbonaat, Nylatron® rollen | |||
IP-klasse | IP66 | |||
Lijst van agentschappen | UL, cUL, CE, DLS | |||
Bedrijfstemperatuur | 0 tot 40°C (32 tot 104°F) | |||
Bewaartemperatuur | -25 tot 65°C (-13 tot 149°F) | |||
Geluidsniveau | <75 dBA @ 1 m (39") | |||
Afmetingen (l x b x h) | 62,2 x 40,1 x 47,8 cm (24,5" x 15,8" x 18,8") | |||
Verzendgewicht | 54,5 kg (120 lb) |