Pompes péristaltiques Masterflex® L/S® Series
Polyvalence et précision
Des pompes précises et fiable, avec une excellente connectivité, qui permettent d'avoir un contrôle total.
Plage de débit : 0.00005 à 3400 mL/min
Les pompes péristaltiques Masterflex L/S Series disposent de vitesses définies et variables, et donc un entraînement haute précision pour un contrôle et une distribution exacts du débit. Idéales pour les utilisations en laboratoire, pour les processus et sur le terrain.
Masterflex® L/S Series Pumps Features and Benefits
Our L/S series pumps are relied on for high accuracy and repeatable performance, plus advanced features expected in biopharmaceutical and other critical applications today, including: high-accuracy, precision-flowing and dispensing.
Our product features and benefits include:
- High volumetric efficiency
- Fluid only touches tubing
- Capability of operating dry with entrained air
- Multi-channel models for low pulsation requirement
- Intuitive control keypad
- Universal voltage
- Quick start guide for faster set-up
- Changing tubes takes 30 seconds
- Splash-resistant front panel
- Reversible pump direction flow
- Precision flow control
Our pumps are easy to use, easy to maintain, and ergonomically designed for ideal lab implementation.
Find over 20 pump tubing formulations across 10 L/S series compatible sizes. Precision engineered for the Masterflex® peristaltic pumps, giving the highest accuracy and longest life.
Composants de pompe Masterflex L/S Series
Reimage fluid handling
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Masterflex L/S® MasterSense™ Process Pump, with MasterflexLive®
Precise, repeatable performance that is quick and easy to set up and program, IP66 stainless steel housing
Masterflex UltraPharm™ Filling / Dispensing Pump for L/S® Precision Double-Y Tube Sets
A highly accurate IP66, stainless steel benchtop pump system for dosing, dispensing, and fill/finish applications
Masterflex L/S® MasterSense™ Pump, with MasterflexLive®
High precision, repeatable flow control, and reliable performance, you can have it all in one small footprint
Services et outils personnalisés
Solutions d'ingénierie personnalisées
Un partenariat sur les pompes fabriquées sur-mesure, pour faire du rêve réalité, depuis plus de 50 ans.
En savoir plus
Tuyaux de longueur personnalisée à la demande
Nous possédons la flexibilité nécessaire pour répondre à vos besoins, et vous faire gagner du temps et de l’argent. Choisissez votre type, votre longueur et votre quantité de tuyaux.
En savoir plus
MasterflexLive®
Grâce à MasterflexLive®, vous avez un contrôle en temps réel de l’ensemble des paramètres de votre pompe.
En savoir plus
Masterflex à usage unique
Votre source d'assemblages de biotransformations à usage unique, stériles
En savoir plus
Vous avez besoin de davantage d'informations ou d'aide pour sélectionner le produit le plus approprié pour votre application ?
Nos experts sont prêts à vous aider.