Pompes péristaltiques intelligentes MasterSense™
Conçue pour les applications de processus critiques d'aujourd'hui et l'industrie biopharmaceutique de demain
Comparez les options de pompeIntuitives et innovantes
- Les capteurs intégrés contrôlent la pression des fluides et envoient une alerte avant qu’il n’y ait un problème potentiel au cours du processus
- Ils sauvegardent et rappellent des protocoles standard afin de garantir la continuité
- L’écran tactile numérique intuitif permet de naviguer dans le menu de manière optimisée et de saisir des programmes, même si l’on porte des gants humides !
- Le moteur MasterSense fournit un accès de niveau 3 tiers, ce qui permet d’avoir divers niveaux de programmation de l’ensemble des mots de passe protégés, dans le respect des BPF
Faciles et précises
- Les modes de fonctionnement comprennent fonctionnement continu, distribution en fonction du volume, et distribution en fonction du temps
- Contrôle des lots, durée intervalle/off en mode Volume et Temps
- Un étalonnage qualitatif du tube qui garantit que les tuyaux sont étalonnés avec précision
- L’indicateur graphique vous fait savoir lorsque le tuyau est étalonné de manière optimale
Connectées et intelligentes
- Les options de connectivité et de commande comprennent EtherNet/IP, Profibus, analogique à distance et contrôle en série
- MasterflexLive® vous permet de surveiller le fonctionnement de la pompe via le cloud -- depuis le PC ou l’appareil mobile
- Les mises à jour en direct du firmware vous garantissent que votre système de pompe MasterSense bénéficie des caractéristiques et des fonctionnalités les plus récentes
MasterSense™ monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Commandez votre processus à distance depuis votre PC ou votre appareil mobile.
Options à distance MasterflexLiveComparez les pompes MasterSense
Pompe de processus Masterflex® B/T® MasterSense™ BioPharma
|
débit maximal 0,65 à 42 LPM |
pression jusqu’à 35 psi |
Connectivité EtherNet/IP, Profibus, plus MasterflexLive ou contrôle analogique à distance |
|
|
Pompes Masterflex I/P MasterSense™
|
HAUT DÉBIT 0,001 à 26 LPM |
pression jusqu’à 40 psi (2.7 bar) |
Connectivité EtherNet/IP, Profibus, analogique à distance, contrôle en série, plus MasterflexLive |
|
Pompes Masterflex® L/S® MasterSense™
|
débit moyen 0,001 à 3400 mL/min |
pression jusqu’à 150 psi (10.3 bar) |
Connectivité EtherNet/IP, Profibus, analogique à distance, contrôle en série, plus MasterflexLive |
|
Système de pompe Fill/Finish Masterflex® L/S® MasterSense™ avec tête de pompe Masterflex® Ultrapharm™
|
débit moyen 0,0006 à 19 LPM |
pression jusqu’à 150 psi (10.3 bar)? |
jusqu’à EtherNet/IP ou Profibus, plus MasterflexLive ou contrôle analogique à distance |
Davantage d'options de pompage grâce au fonctionnement avancé par écran tactile
|
Pompes numériques multicanaux Ismatec® Reglo
|
Faible débit 0,0001 à 68 mL/min *en fonction du type de cartouche |
pression jusqu’à 35 psi |
Connectivité EtherNet/IP, analogique à distance, contrôle en série, plus MasterflexLive |
|
Ismatec Reglo Digital Miniflex® Pompes
|
Faible débit 0,004 à 365 mL/min |
pression jusqu’à 35 psi |
Connectivité EtherNet/IP, analogique à distance, contrôle en série, plus MasterflexLive |
|
Moteur de pompe à engrenage numérique Ismatec Reglo
|
Débit moyen 1,7 à 5850 mL/min |
pression jusqu’à 300 psi (20.7 bar) |
Connectivité EtherNet/IP, analogique à distance, contrôle en série, plus MasterflexLive |
|
Moteur de pompe à piston numérique Ismatec Reglo
|
Faible débit 0,025 à 75 mL/min |
pression jusqu’à 100 psi (6,9 bar) |
Connectivité EtherNet/IP, analogique à distance, contrôle en série, plus MasterflexLive |
Trouvez votre système de pompe complet
L’outil de sélection des pompes Masterflex cible rapidement vos besoins
Démarrez dès maintenant