Contactplaten en dipslides
Contactplaten zijn leverbaar in enkelvoudige verpakking, blisterverpakking en dubbele of drievoudige verpakking. Verkrijgbaar met TLHTh (tween, lecithine, histidine, thiosulfaat) neutralisanten en leverbaar met een irradiatiecertificaat. 
Settle platen zijn gamma bestraald ten behoeve van actieve of passieve luchtbewaking. Ze worden geleverd in blisterverpakking of klassieke verpakking.
Contactplaten, dipslides en settle platen zijn conform de richtlijnen.
Productselectie
Contactplaten
Een eenvoudige en efficiënte manier om microbiële vervuiling van oppervlakken te detecteren.
Dipslides
Testen met dipslides is een veilige, betrouwbare, voordelige en snelle indicator voor de aanwezigheid van bacteriën, gisten en schimmels op oppervlakken en in vloeistoffen...
Mini-incubator
Handige mini-incubator voor dipslides en contactplaten ten behoeve van hygiënetesten.