Analytische monstervoorbereiding
Kritieke beslissingen zijn vaak gebaseerd op de resultaten van uw analytische testen. De analytische chemiefilters van Pall bieden de beste HPLC- en UHPLC-kolombescherming en kolomprestatie.
Acrodisc One™ spuitfilters met WWPTFE-membraan
Acrodisc One™ spuitfilters met WWPTFE-membraan zijn de hoogwaardige universele filters voor zowel organische als waterige oplossingen in HPLC- en UHPLC-monsterpreparatie.
Solvac mobiele-fasefiltratie
Solvac mobiele-fasefiltratie is een essentieel hulpmiddel voor het waarborgen van de kwaliteit en reproduceerbaarheid van uw resultaten door de verwijdering van deeltjes en gas en de stabilisatie van de baseline...
Acrodisc® MS gecertificeerde spuitfilters
De Acrodisc MS is de eerste spuitfilter die LCMS-gecertificeerd is. De filters zijn ontworpen en gecertificeerd om zeer laag te zijn in extraheerbare stoffen voor LCMS, waardoor de eindgebruiker nauwkeurigere resultaten krijgt.