Solutions de nettoyage
Les solutions de sodium hydroxyde et de potassium sont couramment utilisées pour le nettoyage post-production.
VWR conserve en stock les solutions standard 50%, 40%, 35%, 32% et 30% prêtes à l'emploi et de différentes qualités. De plus, nous pouvons fournir un produit personnalisé testé selon les spécifications de la pharmacopée, si nécessaire.
Nous pouvons également proposer des solutions de nettoyage à base d'isopropanol pour une utilisation en salle blanche, équipées d'un gicleur et bénéficiant d'un double conditionnement et d'une irradiation, si nécessaire. Si vous avez besoin d'un format personnalisé, demandez-le nous.