Logiciels et adaptateurs
Toutes les caméras USB et HDMI/USB nécessitent un logiciel pouvant être téléchargé depuis les pages du produit.
Les caméras HDMI proposent des réglages pouvant être effectués directement depuis l’appareil, par l’intermédiaire d'une souris, lorsqu'elles sont utilisées sans PC.
Les caméras tablettes possèdent une appli tablette, il n’est donc pas nécessaire de télécharger un logiciel supplémentaire.
Adaptateurs monture C
Les adaptateurs monture C utilisent la connexion physique entre le tube trinoculaire du microscope et la caméra numérique.
La capacité d’agrandissement des adaptateurs varie. Il est important de choisir l'agrandissement correct des adaptateurs, et celui-ci dépend de la taille du capteur de la caméra.
Téléchargez le guide de sélection pour trouver la connexion adaptée entre la caméra VWR® et les microscopes VisiScope®.
Versions logicielles
VisiCam® Vision Lite Soft est le logiciel le plus intuitif pour les besoins de base : capture d'images et diffusion de vidéos en direct, mesures linéaires, exportation de rapports complets.
VisiCam® Proview Soft permet une analyse professionnelle des images, avec un grand nombre de paramètres supplémentaires.
Logiciel d'analyse des images VisiCam®: un logiciel intuitif pour une analyse professionnelle des images.
Obtenez ici un aperçu des fonctions du logiciel ainsi qu'un sélecteur permettant d’utiliser le bon logiciel avec la bonne caméra.
Il est possible de télécharger gratuitement ce logiciel depuis les pages des caméras.
Caméras et logiciels
Caméra | Visicam Vision Lite (téléchargement gratuit) |
Visicam Vision Proview (téléchargement gratuit) |
Visicam Image Analysis (téléchargement gratuit) |
Camera VisiCam® B5 | X | ||
Camera VisiCam® 3 + | X | ||
Camera VisiCam® 5 + | X | ||
Camera VisiCam® 16 + | X | ||
Camera VisiCam® 20 + | X | ||
Camera VisiCam® 6 + | X | ||
Camera VisiCam® P6 | X | X | |
X | |||
Camera VisiCam® MET 5000 | X | ||
Camera VisiCam® HRS 14 | X | ||
Caméra HDMI / USB VisiCam® HDMI5 | X | ||
Caméra HDMI / USB VisiCam® HDMI6 | X | ||
Caméra HDMI / USB VisiCam® HDMI HP | X | X | |
Caméras VisiCam Wifi / USB® 83 | X | ||
Tablette avec caméra sans fil VisiCam® TC 20 + | Application logicielle pour tablette | ||
Tablette TC 210 | X | X |
Logiciel et analyse des images
Caractéristiques | Vision Lite |
Proview | Analyse des images |
Interface multilingue conviviale | Oui, 8 langues | Oui, 8 langues | Oui |
Capture d'images fixes et diffusion de vidéos en direct | Oui | Oui | Oui |
Images sauvegardées en différents formats | Oui | Oui | Oui |
Acquisition de piles d'images | Oui | Oui | Oui |
Ajout de trame | Oui | Oui | Oui |
Réalisation de mesures linéaires (ligne, cercle, rectangle, polygone, angles, etc.) | Oui | Oui | Oui |
Mesures précises grâce à un étalonnage simple | Oui | Oui | Oui |
Sauvegarde des résultats des mesures | Oui | Oui | |
Exportation complète des données (notes et mesures comprises) | Oui | Oui | Oui |
Exportation complète des rapports | Oui | Oui | Oui |
Balance des blancs et des noirs | Non | Oui | Oui |
Durée d'exposition | Non | Oui | Oui |
Ajustement des canaux couleur, contraste, saturation, luminosité | Non | Oui | Oui |
Gestion de plusieurs caméras | Non | Oui | Oui |
Interface utilisateur graphique totalement personnalisable (protection par mot de passe, etc.) ) | Non | Oui | Non |
Imagerie par fluorescence avec fonction « décalage spatial » | Non | Oui | Oui |
Acquisition à grande gamme dynamique (HDR) | Non | Oui | Oui |
Profondeur de champ accrue (EDF) | Non | Oui | Oui |
Assemblage d’images | Oui | Oui | |
Comparaison d’images en direct et sauvegardées | Oui | ||
Capture d’images par intervalles | Oui | ||
Comptage | Oui |