Analyse d’humidité
L’analyse de l’humidité est une analyse importante pour le contrôle de la qualité, le contrôle de la production et le développement de produits dans de nombreuses industries telles que l’industrie pharmaceutique et alimentaire, etc.
L’humidité peut affecter la durée de conservation des produits mais a également des effets sur de nombreuses autres applications. Les analyseurs d’humidité sont une alternative rapide à la méthode classique de séchage au four.
VWR offre un choix important d’analyseurs d’humidité de marques connues, telles que Sartorius et Ohaus, y compris notre propre marque VWR, chacun avec ses caractéristiques spécifiques pour répondre aux besoins d’applications particulières.
- Chauffage à l’infrarouge ou à l’halogène pour des résultats rapides
- Éléments en céramique ou en quartz enroulé pour des mesures plus précises
Des versions vérifiées (OCE) pour l’utilisation en métrologie légale sont également disponibles.
Sélection de produits
Analyseurs d’humidité, VWR®
Gamme économique d’instruments compacts et robustes pour les mesures de routine.
Analyseurs d’humidité, Ohaus
Avec un accent sur la précision et la facilité d’utilisation, pour un usage de routine et professionnel.
Analyseurs d’humidité, Sartorius
Gamme premium avec un accent sur la haute précision, pour un usage de routine et professionnel.
Capsules de pesage et de séchage
Des capsules en aluminium robustes compatibles avec la plupart des balances d’humidité et des séchoirs.