Nieuw
VWR-succesverhaal
VWR, onderdeel van Avantor, hielp een internationaal bedrijf zijn ongevallencijfers te verlagen en geld te besparen door standaardisatie op verschillende locaties.
Microflex® 93-260 wegwerpbare nitril- en neopreenhandschoenen met dubbele coating
Dunste wegwerpbare handschoen, chemisch resistent, synthetisch samengesteld
RightCycle* - het eerste echte recyclingprogramma voor Kimtech™-nitrilhandschoenen en -kleding
Vanaf nu vormen uw gebruikte, onbesmette Kimtech™-nitrilhandschoenen en -kleding niet langer afval, maar kunnen ze worden gerecycled met het RightCycle*-programma van Kimberly-Clark Professional™
SecureFit™ 600-oogbescherming voor beter zicht en meer comfort
Zie niet langer op tegen veranderingen!
De uvex pheos CX2-veiligheidsbril levert uitstekende prestaties
Geschikt voor de meeste disciplines
De nieuwe VWR-catalogus met industriële veiligheidsoplossingen is nu verkrijgbaar!
Vraag een gratis exemplaar aan of download de PDF
VWR® CHF5CB-overalls
Lever niet in op comfort of veiligheid
Lockout Tagout (LoTo)
Beschermt werknemers tegen de gevaren van bewegende apparaten en elektriciteit
EN374-3:2003-norm wordt aan het einde van het jaar vervangen door EN16523-1
Beide methoden zijn gelijkwaardig, maar de vereisten zullen aanzienlijk veranderen. Het aantal chemicaliën op de lijst stijgt van 12 naar 18 en het bekersymbool wordt vervangen door 3 categorieën van een erlenmeyerpictogram.