Fiche technique de la durée de vie des tuyaux et directives de sélection
Directives de sélection
Les performances de la durée de vie des tuyaux constituent l’un des nombreux facteurs de vos applications de pompage. Ces très utiles tableaux de référence vous aideront dans votre choix des tuyaux adaptés à votre application de pompage.
La durée de vie des tuyaux est présentée en heures, à différentes vitesses du moteur, alors que le pompage de l’eau est continu, à 21 °C (70 °F) et 0 bar (psig). Les informations concernant la durée de vie Masterflex® sont issues des calculs de la durée de fonctionnement avant panne ou une réduction du débit de 50 %, peu importe ce qui arrive en premier.
Généralement :
  • Les matériaux appelés Norprene® et PharMed® qui constituent les tuyaux permettent à ceux-ci de prolonger leur durée de vie dans toutes les applications où le liquide ainsi pompé présente une parfaite compatibilité chimique.
  • Des tuyaux de précision hautes performances présentent une longévité de 20 à 30 % supérieure à celle des tuyaux de précision.
  • Le Norprene et le PharMed haute pression affichent la meilleure longévité dans les applications sous pression.
  • Les tuyaux en silicone traité au peroxyde affichent une longévité supérieure de 40 %. Les tuyaux en silicone traité au platine affichent une meilleure biocompatibilité, et libèrent moins d’extractibles. Les tuyaux en silicone traité au platine Biopharm Plus durent jusqu'à cinq fois plus longtemps que les autres tuyaux au silicone-platine.
Il faut tenir compte d'autres facteurs lorsqu'on définit les tuyaux les plus adaptés pour votre application, et ce sont :
  • Compatibilité du liquide
  • Température du liquide
  • Pression dans le système
  • Vitesse de rotation du moteur
  • Transparence des tuyaux
  • Cycle de fonctionnement
  • Périodes de maintenance
  • Pureté des tuyaux
  • Viscosité
Une fois que l'on a choisi les tuyaux :
  1. Il faut les tester dans votre application.
  2. Contrôlez la durée de vie des tuyaux pendant le cycle de fonctionnement, surveillez tout signe d’usure éventuel (par ex. petites fuites de la taille d'un trou d'épingle, abrasion, etc.)
  3. Définissez le calendrier d’entretien afin d’anticiper tout dysfonctionnement des tuyaux.
Contrôlez le temps pendant lequel les tuyaux se trouvent dans la pompe. Faites-les progresser de 8 à 12 pouces quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou trimestriellement, en de l’expérience que vous avez collectée avec votre calendrier de maintenance.
Paramètres de test
Ces tableaux indiquent la durée de vie moyenne des tuyaux Masterflex® utilisés avec nos têtes de pompe standard. La durée de vie des tuyaux est présentée en heures, à différentes vitesses du moteur, alors que le pompage de l’eau est continu, à 21 °C (70 °F) et 0 bar (0 psig). Ces informations ont été collectées pendant de nombreuses années où des pompes péristaltiques Masterflex ont été testées. Les informations concernant la durée de vie des pompes de processus Masterflex sont issues des calculs de la durée de fonctionnement avant panne ou une réduction du débit de 50 %, peu importe ce qui arrive en premier.
C’est à des fins de comparaison générale uniquement que servent essentiellement ces tableaux. Ils ne vous donnent pas la garantie que vous obtiendrez les résultats affichés ici. Généralement, la durée de vie de tous les types de tuyaux est impactée négativement par la température, la vitesse de rotation du moteur de pompe, la compatibilité chimique, et la pression.