Les pompes Masterflex procurent un remplissage de liquide précis et en continu
Gregg E. Johnson, Sr. Global Product Manager, Masterflex Bioprocessing, USA.
masterflex precise liquid fillingLe maintien d'une bonne précision de dosage avec une reproductibilité élevée présente des défis majeurs pour les remplisseurs de liquides, en particulier lors de l’utilisation de pompes centrifuges ou à lobes rotatifs pour des produits de faible volume, comme les flacons, les doses uniques et injectables. Le remplissage de précision de liquides est crucial pour l’intégrité du produit et une reproductibilité élevée garantit que les calendriers de production peuvent être établis et respectés. Il est souvent difficile pourtant de pomper des débits ultra-précis avec des pompes à lobes rotatifs. Et, comme les pompes centrifuges, leur nettoyage et leur stérilisation prennent souvent du temps.
Solution
Les pompes péristaltiques de Masterflex sont des applications de remplissage de liquides pharmaceutiques très adaptées, des remplisseurs de paillasse aux systèmes automatiques à grande échelle. Contrairement à de nombreuses conceptions de pompe, les pompes de Masterflex maintiennent facilement un débit constant et précis avec une excellente reproductibilité, procurant des précisions volumétriques de ± 0,5 % du volume de remplissage de liquide, ou mieux. Les clients gagnent aussi en rapidité et en flexibilité, car le produit n’entre en contact qu’avec le tube et l’aiguille de remplissage, qui peuvent être remplacés en moins d'une minute.
Avantages
Avec une résolution adaptable de 650:1, un écoulement bidirectionnel et des capacités d'auto-amorçage, une pompe Masterflex assure un fonctionnement de remplissage de liquide en continu et sans problème. Sa petite taille en fait un outil idéal pour les salles blanches et sa conception péristaltique facile à valider permet des changements rapides grâce à des tubes de qualité médicale, une configuration simple, un CIP/une SIP simple (nettoyage/stérilisation en place) et aucune contamination croisée. L’arrêt positif empêche tout remplissage excessif, garantissant un haut niveau de sécurité du processus et du produit tout en optimisant le temps de production.
Distribution précise du liquide et plus encore
La précision de l’équipement de remplissage est cruciale dans l’industrie pharmaceutique, mais la plupart des applications requièrent également une vitesse élevée pour l’efficacité de la ligne, ainsi qu’une vitesse adaptable pour une flexibilité de la ligne complète pour servir différentes tailles de conteneurs et consistances de produits. Non seulement le système de pompe doit satisfaire ces paramètres de fonctionnement cruciaux, mais il doit également satisfaire les exigences de la production aseptique, permettre le CIP/la SIP et nécessiter seulement un changement minimal de pièces pour minimiser les temps d’immobilisation associés au changement de produit. Les pompes de Masterflex répondent à toutes ces demandes tout en fournissant davantage.
Un système de pompe flexible, nécessitant peu de maintenance
Les pompes de Masterflex procurent un remplissage de précision, stérile, de volumes de liquides avec une précision de ± 0,5 % ou mieux, des vitesses réglables manuellement de 1 à 650 t/min, et des volumes de distribution de 10 microlitres à 10 000 litres. La conception péristaltique rend aussi les pompes de Masterflex extrêmement flexibles en termes de viscosité des produits ainsi que particulièrement délicates avec les produits sensibles au cisaillement. Un entraînement moteur sans balais et sans maintenance, conçu pour un fonctionnement continu, et une construction de tête de pompe à rouleaux et à roulement à billes constituent une pompe puissante et robuste dans un petit corps, idéale pour les applications en salle blanche dont l’espace est limité. De nombreux modèles incluent des entraînements numériques avec calibrage via des commandes de microprocesseur simples et précises et des écrans LCD dans des boîtiers de lavage étanches. Les pompes de Masterflex sont le meilleur choix pour le remplissage de produits pharmaceutiques liquides, garantissant un processus précis, reproductible et stérile. Elles fonctionnement même à sec sans endommagement.
Manipulation spécialisée des fluides
Specialized fluid handling
Les pompes de Masterflex sont faciles à désinfecter, c’est un élément important dont il faut tenir compte dans la production pharmaceutique. La conception permet des changements de produit rapides et aucun potentiel de contamination croisée. Le seul matériau que le fluide touche est l'intérieur du tube. Étant donné qu’aucune autre partie de la pompe n’entre en contact avec la solution, seul le tube a besoin d’être rincé ou changé. Contrairement aux autres conceptions de pompes, comportant des parties mouillées avec des craquements et des fissures souvent difficiles à nettoyer et à stériliser, une pompe de Masterflex n'a jamais besoin d’être démontée pour être nettoyée. Lorsque le processus est achevé, le tube peut être facilement stérilisé ou être traité comme jetable, puis simplement remplacé pour éliminer tout potentiel de contamination et simplifier la validation du nettoyage. Les pompes de Masterflex peuvent loger une large gamme de tailles de tubes. Des matériaux de tubes de haute technologie et de nouvelles conception de têtes de pompe avancées procurent un transfert de fluide précis, fiable et reproductible en continu pendant de longues périodes. L’extrusion de précision améliore la durée de vie du tube, l’écoulement, la précision et la performance de pression. Des formulations de tubes multiples et un large éventail de têtes de pompe Masterflex Easy-Load® sont disponibles pour répondre à chaque besoin de la production pharmaceutique. Que votre application soit un remplissage de petits lots, une production automatisée de volumes élevés ou quelque part entre les deux, les solutions de pompes péristaltiques de Masterflex sont la réponse
Les pompes et les tubes de Masterflex satisfont ces approbations
UL, cUL, CE, ISO 9001, ISO 13485, USP Classe VI, Pharmacopée européenne, FDA
En savoir plus sur le développement et la production de vaccins :
Avantages du système de remplissage gravimétrique Masterflex®