Temperatuurregelsystemen
Temperatuurregelsystemen worden veel gebruikt voor veel verschillende koel- en verwarmingstoepassingen in de biowetenschappen, microbiologie en in chemische laboratoria.
VWR biedt koelcirculatiethermostaten, koelers en verwarmingscirculatoren van een reeks toonaangevende leveranciers zoals Julabo, Huber, Lauda en Grant en van ons eigen merk VWR Collection.
We helpen u graag met het vinden van de juiste circulator voor uw toepassing.
Kies een circulator door te zoeken op toepassing
Kies een circulator door te zoeken op leverancier
Waar moet u rekening mee houden bij het kopen van een circulator?
- Met welke toepassing werkt u?
- Werkt u met interne of externe toepassingen?
- Hebt u een open of gesloten systeem nodig?
- Welk temperatuurbereik is benodigd?
- Welke temperatuurstabiliteit is benodigd?
- Welke opwarmings-en afkoeltijd is benodigd?
- Wat voor koel- en verwarmingsvermogen is benodigd (watt)?
- Is een geïntegreerde programmeereenheid met tijd en temperatuurprofilering benodigd?
- Welke capaciteit (liter) is benodigd?
- Welk debiet is benodigd?
- Hebt u een PT100-sensor nodig?
Berekening van het vereiste koelvermogen
Het is belangrijk om het juiste koelvermogen voor de toepassing te berekenen, dat kan met de volgende formule:
Watt in Celsius watt = (ΔT° x (4,126) / S
ΔT° = Verschil in temperatuur tussen de ingangs- en uitgangsvloeistof van het apparaat
S = Tijd in seconden om een container van 1 liter te vullen. Als de stroomsnelheid bijvoorbeeld 10 liter per minuut is, dan is 60 seconden/10 liter 6 seconden. S = 6 seconden
4,126 = conversieconstante voor dichtheid en specifieke warmte voor water
Klik hier voor al onze thermostaten en circulatoren