Découvrez le testo 440, l'instrument multifonctionnel pour la mesure de la vitesse d'air et de QAI
Soyez aux normes les plus élevées en matière de vitesse de l'air et de contrôle de la qualité de l'air intérieur (QAI)
°C – - °F - CO2 – CO - %rF –%rH - fpm - m/s – hPa – Lux
Vous pourrez adapter cet instrument de mesures climatiques aisément à vos applications clés en gardant le contrôle sur les mesures requises par vos installations de climatisation et systèmes d’aération.
Vous serez conforme aux normes les plus exigeantes en toute sécurité et avec efficacité.
  • Un seul instrument pour toutes les demandes importantes de mesure de la vitesse de l'air et de la QAI
  • Concept de sonde sans fil intuitif, changement rapide et facile de plusieurs têtes de sondes numériques
  • La plus grande disponibilité de sondes numériques pouvant être étalonnées sans l'instrument
  • Mesure précise du débit d'air dans les sorbonnes de laboratoire selon la norme DIN EN 14175-3/-4
  • Mesure de haute précision, en particulier pour les applications en salle blanche
PLUS D’INFORMATIONS
testo 440
Kit de laboratoire
Instrument de mesure de la vitesse de l'air et de la qualité de l'air intérieur testo 440 avec mémoire interne et fonction d’exportation des données. Livré avec une sonde filaire PT100 munie d’un revêtement compatible avec les milieux agressifs, et une ma
KIT « CO2 » avec BT
Analyseur de climat testo 440 / Sonde de CO2 avec Bluetooth, capteur de température et d'humidité / Mallette de base pour testo 440 et 1 sonde
KIT « humidité » avec BT
Analyseur de climat testo 440 / Sonde de CO2 avec Bluetooth, capteur de température et d'humidité / Mallette de base pour testo 440 et 1 sonde
KIT « Lux »
Testo 440 instrument de mesure de la vitesse de l'air et de la QAI / Sonde Lux / Mallette de base pour testo 440 et 1 sonde
KIT « fil chaud »
Analyseur de climat avec mémoire interne et fonction d’exportation des données / Menu de mesure, par ex. pour déterminer le débit volumétrique ainsi que le calcul des moyennes temporelles et ponctuelles / Mallette de base pour testo 440 et 1 sonde
KIT « Hélice de 16 mm »
Analyseur de climat avec mémoire interne et fonction d’exportation des données / Menu de mesure, par ex. pour déterminer le débit volumétrique ainsi que le calcul des moyennes temporelles et ponctuelles / Mallette de base pour testo 440 et 1 sonde
KIT « hélice de 100 mm » avec BT
Analyseur de climat avec mémoire interne et fonction d’exportation des données / Sonde à hélice de 100 mm avec Bluetooth et capteur de température / Mallette de base pour testo 440 et 1 sonde