De uvex pheos CX2-veiligheidsbril levert uitstekende prestaties
Geschikt voor de meeste disciplines
De nieuwe uvex pheos CX2-veiligheidsbril tilt de meest verkochte bril van uvex naar een hoger niveau. Het X-tended-oogscherm en de voorhoofdbescherming met spuitgegoten technologie en zachte onderdelen biedt betrouwbare bescherming tegen spetters en deeltjes. Het vierpuntsframe van de veiligheidsbril zorgt voor een goede bescherming door de perfecte pasvorm. Door het opvallende ontwerp en vorm van de zijarmen, gecombineerd met de innovatieve X-Twist-technologie, past de veiligheidsbril zich aan de grootte van het hoofd aan en blijft de bril stevig en comfortabel zitten. De uvex pheos CX2-veiligheidsbril biedt uitstekende bescherming tijdens uw dagelijkse werk.
- X-Twist-technologie
- Krasbestendig en antiwasem
- X-tended-oogscherm
- Eenvoudig in te klappen
- Perfecte ventilatie
Anti-UV (5-2,5), lenzen | Kleur | Artikelnummer | Prijs | Hoeveelheid | |
---|---|---|---|---|---|
Grijs polycarbonaat | Wit/zwart | 111-2148E | |||
Helder polycarbonaat | Zwart/blauw | 111-2149E | |||
Helder polycarbonaat | Zwart/grijs | 111-2150E | |||
Helder polycarbonaat | Rood/grijs | 111-2151E | |||
Helder polycarbonaat | Blauw/grijs | 111-2332E |