VWR Collection Cleanroom Nitril handschoenen
NIEUW!
Verander van Latex naar Nitril met de splinternieuwe VWR Collection Cleanroom handschoenen Nitril
- Hoge treksterkte en permeatieweerstand tegen een brede waaier van chemicaliën (solventen, zuren en basen)
- Verpakt in dubbele polyethyleen zakken geschikt voor cleanrooms (100 stuks per zak; 10 zakken per omzak/doos). Steriele handschoenen zijn per paar verpakt (50 paar per zak, 4 zakken per omzak/doos)
- Extraheerbare stoffen, gemeten volgens IEST-RP-CC005.3
- Steriele versie: endotoxinegehalte < 20 EU/handschoen
- Voldoet aan de PPE-richtlijn (89/686/EEC) en EN 374
- Bevat geen natuurlijk rubberlatex