Solvants PESTINORM® SUPRA TRACE pour l'analyse des traces de pesticides et de substances organiques
PESTINORM® SUPRA TRACE – un solvant universel pour toutes les applications
Onze solvants de haute pureté pour toutes les analyses d'échantillons organiques et les méthodes de détection sensibles (GC-FID, GC-ECD, GC-MS).
- Très haute pureté (> 99,9% de dosage), fiabilité
- Un solvant universel compatible avec tous les types d'échantillons et méthodes de détection sensible
- L'intervalle de rétention spécifié pour l'ECD est plus grand (donc, même les substances à point d'ébullition bas peuvent être détectées de façon fiable)
- Toutes les méthodes de détection sont incluses dans les spécifications