EN374-3:2003-norm wordt aan het einde van het jaar vervangen door EN16523-1
Zekerheid op het eerste gezicht!
Beide methoden zijn gelijkwaardig, maar de vereisten zullen aanzienlijk veranderen. Het aantal chemicaliën op de lijst stijgt van 12 naar 18 en het bekersymbool wordt vervangen door 3 categorieën van een erlenmeyerpictogram.
- Type C voor 'Eenvoudige bescherming' - ten minste niveau 1 tegen 1 chemische stof op de lijst
- Type B voor 'Gemiddelde bescherming' - ten minste niveau 2 tegen 3 chemische stoffen op de lijst
- Type A voor 'Hoge bescherming' - ten minste niveau 2 tegen 6 chemische stoffen op de lijst