XRF
Voor de monstervoorbereiding van uw XRF-analyse kunt u gebruik maken van boraten voor fusie, additieven voor fusie en voorgewogen tabletten voor fijnmalen en tabletteren. Het belangrijkste is om homogene monsters te creëren en om verontreiniging met sporen van onzuiverheden van uw monster te voorkomen. De Spectromelt®-producten van Merck kunnen u daarbij helpen.
Productcategorieën
Additieven voor fusie
Niet-natmakende additieven zoals bijvoorbeeld lithiumbromide en kaliumjodide werken als losmakende middelen die helpen voorkomen dat de boraatglazen aan het platinamateriaal blijven plakken.
Reagentia voor fusie
Spectromelt® -fluxen voor de bereiding van fusiemonsters. Merck biedt zowel lithiumboraten, Spectromelt® A als natriumboraten, Spectromelt® B10.
Reagentia voor fijnmalen en tabletteren
De Spectromelt® C-serie is speciaal ontwikkeld als hulpmiddel bij het fijnmalen en tabletteren. Bij de geautomatiseerde monstervoorbereiding van poedermonsters is de snelheid van de analyse een belangrijke factor.