Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Chariot de transport, pliant
Fournisseur: RAUTEC
Cadre en aluminium avec structure en plastique
Chariot à deux niveaux, multi-usage, facile à manœuvrer. Il se replie en quelques secondes d'une simple pression sur un bouton. Équipé d'une boîte pliable d'une capacité de 46 l (des boîtes pliables supplémentaires peuvent être commandées en option en mentionnant la référence 139-0204).
  • Roulettes dirigeables pour une excellente maniabilité, avec frein d'immobilisation sur les roues arrière
  • Chaque plateau peut porter une caisse pliable à la fois
  • Capacité de charge : niveau inférieur 40 kg, niveau supérieur 20 kg
  • l×P×H : replié : 710×550×190 mm ; déplié : 900×580×1020 mm
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
  Se rappeler de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Désignation L×P×H Poids Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Chariot de transport pliable 900×580×1020 mm 6,7 kg 1 139-1107
Générer des étiquettes code barres Format des étiquettes barre-code: 
ACCESSOIRES
Développer tout / Réduire tout
Accessories
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Boîte pliable, 46 l 1 139-0204
Générer des étiquettes code barres Format des étiquettes barre-code: 
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indiquez le numéro de lot. Ce champ est obligatoire. ( Si lot inconnu, mettre un "x" )
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Numéro de catalogue Availability Unité Votre prix Prix par Quantité