Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Solutions tampons, AVS TITRINORM® 20 °C
Fournisseur: VWR Chemicals
  • Solutions préparées à partir de réactifs AnalaR® NORMAPUR® de qualité analytique
  • Valeur analytique réelle sur l'étiquette avec une exactitude à ±0,02 unités de pH (pH 1 à 10) (±0,05 pour tampon pH 12,00)
  • Conformes aux matériaux de référence standard NIST
  • Numéro de lot et date d'emballage assurant la traçabilité
  • Certificat d'analyse disponible sur le site www.vwr.com
Informations de commande : si vous avez besoin de grands volumes, consultez votre agence VWR qui vous transmettra une offre personnalisée.
Analysé par un laboratoire de contrôle indépendant accrédité ISO EN 17025
Pour plus d'informations sur les données de santé et de sécurité, consultez le site www.vwr.com.
Conditionnement:: * Flacon en plastique de cinq litres
** Sac de cinq litres placé dans une boîte
*** Flacons de dosage d'un litre
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Solutions tampons en flacons
Valeur pH pH accuracy Type de tampon de pH Reference temperature Code emb. Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
6,88 ±0,02 Phosphate 20 °C Flacon Plastique 500 ml 83601.260
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
7,00 (coloration verte)*** ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Flacons de dosage (Plastique) 1 l 32045.290
9,00 ±0,02 Borate 20 °C Cubitainer 5 l 32039.374
9,00 (coloration bleue)*** ±0,02 Borate 20 °C Flacons de dosage (Plastique) 1 l 32046.290
1,00 ±0,02 Glycine 20 °C Flacon Plastique 1 l 32031.297
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
4,00 ±0,02 Phthalate 20 °C Plastic bottle 200 l VWRS32095.555
2,00 ±0,02 Citrate 20 °C Flacon Plastique 500 ml 32032.260
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
2,00 ±0,02 Citrate 20 °C Flacon Plastique 1 l 32032.291
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
3,00 ±0,02 Citrate 20 °C Flacon Plastique 1 l 32033.294
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
3,00 ±0,02 Citrate 20 °C Cubitainer 5 l 32033.374
4,00 ±0,02 Phthalate 20 °C Flacon Plastique 500 ml 32095.264
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
4,00 ±0,02 Phthalate 20 °C Flacon Plastique 1 l 32095.297
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
4,00* ±0,02 Phthalate 20 °C Flacon Plastique 5 l 32095.366
Get a discount if you order 4 or more. Login in now for details.
4,00** ±0,02 Phthalate 20 °C Cubitainer 5 l 32095.377
4,00 (coloration rouge) ±0,02 Phthalate 20 °C Flacon Plastique 500 ml 32044.268
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
4,00 (coloration rouge)*** ±0,02 Phthalate 20 °C Flacons de dosage (Plastique) 1 l 32044.290
4,00 (coloration rouge) ±0,02 Phthalate 20 °C Flacon Plastique 1 l 32044.292
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
4,00 (coloration rouge)** ±0,02 Phthalate 20 °C Cubitainer 5 l 32044.372
4,00 (coloration rouge)** ±0,02 Phthalate 20 °C Cubitainer 10 l 32044.418
4,66 ±0,02 Acetate 20 °C Flacon Plastique 500 ml 98192.260
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
4,66 ±0,02 Acetate 20 °C Flacon Plastique 1 l 98192.290
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
5,00 ±0,02 Citrate 20 °C Flacon Plastique 1 l 32035.291
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
6,00 ±0,02 Citrate 20 °C Flacon Plastique 1 l 32036.294
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
6,88 ±0,02 Phosphate 20 °C Flacon Plastique 1 l 83601.290
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
7,00 ±0,02 Phosphate 20 °C Flacon Plastique 500 ml 32096.267
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
7,00 ±0,02 Phosphate 20 °C Flacon Plastique 1 l 32096.291
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
7,00* ±0,02 Phosphate 20 °C Flacon Plastique 5 l 32096.360
Get a discount if you order 4 or more. Login in now for details.
7,00** ±0,02 Phosphate 20 °C Cubitainer 5 l 32096.371
7,00 ±0,02 Phosphate 20 °C Cubitainer 10 l 32096.400
7,00 ±0,02 Phosphate 20 °C Flacon en plastique 200 l VWRS32096.555
7,00 (coloration verte) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Flacon Plastique 500 ml 32045.262
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
7,00 (coloration verte) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Flacon Plastique 1 l 32045.295
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
7,00 (coloration verte) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Cubitainer 5 l 32045.375
7,00 (coloration verte) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Sac placé dans une boîte (Cubitainer) 10 l 32045.412
8,00 ±0,02 Borate 20 °C Flacon Plastique 1 l 32038.291
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
9,00 ±0,02 Borate 20 °C Flacon Plastique 500 ml 32039.261
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
9,00 ±0,02 Borate 20 °C Flacon Plastique 1 l 32039.294
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
9,00 ±0,02 Borate 20 °C Flacon en plastique 200 l VWRS32039.555
9,00 (coloration bleue) ±0,02 Borate 20 °C Flacon Plastique 500 ml 32046.265
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
9,00 (coloration bleue) ±0,02 Borate 20 °C Flacon Plastique 1 l 32046.298
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
9,00 (coloration bleue)** ±0,02 Borate 20 °C Cubitainer 5 l 32046.378
9,22 ±0,02 Borate 20 °C Flacon Plastique 500 ml 32097.261
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
9,22 ±0,02 Borate 20 °C Flacon Plastique 1 l 32097.290
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
10,00 ±0,02 Borate 20 °C Flacon Plastique 500 ml 32040.260
10,00 ±0,02 Borate 20 °C Flacon Plastique 1 l 32040.298
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
10,00 ±0,02 Borate 20 °C Cubitainer 5 l 32040.378
10,00 ±0,02 Borate 20 °C Plastic bottle 200 l VWRS32040.555
10,00 (Dureté totale de l'eau) ±0,05 Ammonia 20 °C Flacon Plastique 500 ml 98213.260
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
10,00 (jaune) ±0,02 Borate 20 °C Flacon en plastique 500 ml 85680.260
10,00 (jaune) ±0,02 Borate 20 °C Flacon en plastique 1 l 85680.290
10,00 (jaune) ±0,02 Borate 20 °C Flacon en plastique 1 l 85680.295
11,00 ±0,05 Phosphate 20 °C Flacon Plastique 1 l 32041.292
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
12,00 ±0,05 Phosphate 20 °C Flacon Plastique 1 l 32042.295
Get a discount if you order 6 or more. Login in now for details.
Kits de solutions tampons
Valeur pH Couleur Reference temperature Code emb. Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
10,00/7,00/4,00 bleu/vert/rouge 20 °C Flacon Plastique (3×100 ml) 1 83610.600
10,00/7,00/4,00 bleu/vert/rouge 20 °C Flacon Plastique (3×250 ml) 1 83610.610
Générer des étiquettes code barres Format des étiquettes barre-code: 
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indiquez le numéro de lot. Ce champ est obligatoire. ( Si lot inconnu, mettre un "x" )
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Numéro de catalogue Availability Unité Votre prix Prix par Quantité