Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Préleveurs d'air, SAS Super ISO
Fournisseur: VWR Collection
SAS Super est un système complet pour le prélèvement microbiologique de l'air: les instruments assurent un échantillonnage actif de l'air sur une ou deux boîtes de milieu de culture pré-coulées. Directement dérivés du SAS Super utilisé sur la « station spatiale internationale », le SAS Super ISO 100 et le SAS Super ISO 180 ont été spécialement conçus pour les secteurs pharmaceutiques et hospitaliers. Portables et facilement positionnables avec batteries rechargeables longue durée. Le SAS Super ISO 100 et le SAS Super ISO 180 se différencient par leur flux d'air constant; ce choix dépend de l'application et permet un échantillon continu ou séquentiel pouvant durer plusieurs minutes ou plusieurs heures. Ces deux modèles offrent la possibilité de gérer les données des différents programmes d'échantillonnage mis en place. Grand LCD avec panneau tactile éclairé, toutes les commandes opérateur sous forme de clavier tactile pour un nettoyage plus facile.
  • Structure évitant les turbulences du flux d'air unidirectionnel et la réaspiration de l'air testé conformément aux spécifications ISO
  • Conformes aux normes internationales (ISO 14698 et USP 1116 Pharmacopée)
  • Solution rapide et économique
livré sans tête d'aspiration, ni chargeur de batterie.
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Préleveur d'air SAS Super ISO 100 pour boîtes contact 1 710-0871
Préleveur d'air SAS Super ISO 100 pour boîtes de Petri 1 710-0869
Préleveur d'air SAS Super ISO 180 pour boîtes contact 1 710-0872
Préleveur d'air SAS Super ISO 180 pour boîtes de Petri 1 710-0870
Générer des étiquettes code barres Format des étiquettes barre-code: 
SPÉCIFICATIONS
Modèle SAS Super ISO 100 SAS Super ISO 180
Débit d'air 100 l/min 180 l/min
Tête d'échantillonnage Aluminium, acier inoxydable ou plastique (certifié prêt à l'emploi)
L×P×H (mm) 120×125×275
Poids (kg) 1,8
ACCESSOIRES
Développer tout / Réduire tout
Accessories
Désignation Pour Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Mallette de transport souple SAS Super ISO 100 - 180 1 710-0896
Mallette de transport en aluminium SAS Super IAQ, SAS Super ISO 100 - 180 1 710-0875
Trépied de sol SAS Super IAQ, SAS Super ISO 100 - 180, DUO SAS Super 360 1 710-1857
Tête d'aspiration en acier inoxydable pour boîtes contact Ø 55 mm SAS Super ISO 100 - 180, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 1 710-0880
Tête d'aspiration en acier inoxydable pour boîtes de Petri Ø 90 mm SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 1 710-0878
Tête d'aspiration en aluminium pour boîtes contact Ø 55 mm SAS Super IAQ, SAS Super ISO 100 - 180, DUO SAS Super 360 1 710-0892
Tête d'aspiration en aluminium pour boîtes de Petri Ø 90 mm SAS Super IAQ, SAS Super ISO 100 - 180, DUO SAS Super 360 1 710-0886
Adaptateur de boîte de Petri Ø 90 mm SAS Super IAQ, SAS Super ISO 100 - 180, DUO SAS Super 360 1 710-0882
Chambre d'aspiration pour boîtes de contact de 55 mm (sans tête) SAS Super Isolator 1 710-0947
Chambre d'aspiration pour boîtes de Petri de 90 mm de Ø (sans tête) SAS Super Isolator 1 710-0948
Chargeur de batterie avec prise universelle DUO SAS Super 360 1 710-0993
Chargeur de batteries entre 90 et 260 V avec prise interchangeable SAS Super ISO 1 710-0973
Tête stérile pour boîtes contact, 55 mm SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 40 710-0890
Générer des étiquettes code barres Format des étiquettes barre-code: 
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indiquez le numéro de lot. Ce champ est obligatoire. ( Si lot inconnu, mettre un "x" )
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Numéro de catalogue Availability Unité Votre prix Prix par Quantité