Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Béchers en verre, forme basse, qualité supérieure
Fournisseur: DURAN Group
Verre borosilicaté DURAN®, transparent, avec bec verseur.
  • Stabilité mécanique supérieure en comparaison des béchers en verre standard grâce à un rebord solide renforcé
  • Épaisseur uniforme de la paroi
  • Très bonne résistance chimique, bonne résistance thermique
Avec graduations faciles à lire et zone d'étiquetage. Il est recommandé de chauffer lentement les béchers de qualité supérieure pour éviter les contraintes thermiques au niveau du verre. Pour un travail à des températures très élevées ou à des températures changeant rapidement, des béchers DURAN® standard doivent être utilisés car ils offrent une excellente résistance aux variations de température. Cependant, la stabilité mécanique est limitée sur ces produits par rapport aux béchers de qualité supérieure.
Avec code de traçabilité imprimé (identification par lots); certificat propre à chaque lot disponible sur www.duran-group.com
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
  Se rappeler de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Capacité Hauteur O.D. Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
1000 ml 145 mm 105 mm 1 214-0207
Get a discount if you order 10 or more. Login in now for details.
150 ml 80 mm 60 mm 1 214-0199
Get a discount if you order 10 or more. Login in now for details.
2000 ml 185 mm 132 mm 1 214-0208
Get a discount if you order 10 or more. Login in now for details.
250 ml 95 mm 70 mm 1 214-0204
Get a discount if you order 10 or more. Login in now for details.
400 ml 110 mm 80 mm 1 214-0205
Get a discount if you order 10 or more. Login in now for details.
5000 ml 270 mm 170 mm 1 214-0209
600 ml 125 mm 90 mm 1 214-0206
Get a discount if you order 10 or more. Login in now for details.
Générer des étiquettes code barres Format des étiquettes barre-code: 
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indiquez le numéro de lot. Ce champ est obligatoire. ( Si lot inconnu, mettre un "x" )
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Numéro de catalogue Availability Unité Votre prix Prix par Quantité