Préparation des échantillons
Préparation des échantillons
Il est essentiel d'obtenir des résultats précis. VWR propose un large choix de produits, des systèmes de mélange et de broyage jusqu'aux systèmes de digestion automatique, en passant par les systèmes de distillation.
  • Systèmes de digestion utilisés pour la détermination de la présence d'azote, de DCO et de traces de métaux dans l'eau selon les méthodes officielles
  • Systèmes de distillation utilisés pour la détermination de la présence d'azote, de phénol, de cyanure total, d'alcool, d'ammonium, de conservateurs et de dioxyde de soufre
  • Systèmes d'extraction utilisés dans de nombreuses applications comme la détermination de la présence de pesticides, de PCB, de dioxines, de phénols, d'halogénures, d'huiles et de graisses