Lunettes de sécurité et protection des yeux
Le travail au sein du laboratoire comprend la manipulation quotidienne de différents produits chimiques et de gammes d’appareillage. Par conséquent, il est conseillé de porter des lunettes de sécurité en tout temps.
Les lunettes de sécurité protègent vos yeux contre les projections de liquides dangereux tels que des acides et des bases (parfois du sang), ainsi que des particules volatiles en tout genre.
Vu que vous portez des lunettes de sécurité toute la journée, il est important qu'elles vous aillent bien vont bien et soient confortables. Il est important que la monture vous offre la meilleure protection autour des yeux, et ne soit pas trop serrée derrière les oreilles.
Certaines conditions (froid / chaleur / lumière) nécessitent des verres spécifiques. Ceux qui travaillant sous de la lumière artificielle par exemple, ce qui est très fatigant pour les yeux.
Si vous souhaitez recevoir plus d'informations sur les lunettes de protection, ou une visite avec des lunettes de démonstration, n’hésitez pas à nous contacter.
Notre équipe de spécialistes se tient à votre disposition !
Contactez-nous
Nouveau traitement anti-buée et anti-rayures PLATINUM
Bollé Safety révolutionne la protection des yeux avec une innovation qui répond aux exigences de tous les standards internationaux, en particulier la norme EN166 option K et N.
Le nouveau traitement exclusif anti-buée et anti-rayures PLATINUM est désormais disponible sur les modèles COBRA*, IRI-s*, RUSH +, SILIUM +, SLAM +, TRACKER, B808, CONTOUR, ATOM etBACKDRAFT. Il garantit encore plus de sécurité, de fiabilité et de confort.
Résistant au lavage, ce revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aus rayures et retarde durablement l’appartition de buée. Dans toutes les circonstances et à chaque instant, l’innovation PLATINUM place les yeux sous haute sécurité.
Consulter la vidéo de démonstration :
Découvrez notre promotion Rush+
Une gamme complète de verres
L’œil est un organe fragile, essentiel, qui oriente nos mouvements, nous guide dans notre environnement… C’est pourquoi Bollé Safety place la protection de l’œil au cœur de son expertise depuis 1888.
Bollé Safety innove en permanence pour vous garantir la protection optimale de vos yeux avec des traitements oculaires qui filtrent les rayonnements nocifs et améliorent votre confort visuel.
Découvrez notre promotion Silium+
uvex - revêtements de verres pour lunettes de sécurité
Rien n’est plus important que la sécurité des employés au travail.
C'est pour cela que uvex investit constamment dans la recherche et le développement de ses produits et technologies.
uvex supravision sapphire
Traitement puissant anti-rayure sur les 2 faces, excellente résistance aux produits chimiques. Nanotechnologie pour faciliter le nettoyage en réduisant l’adhérence des poussières, des produits huileux, etc.
uvex supravision excellence
Sur la face interne, traitement anti-buée, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. La performance anti-buée est durable même après des nettoyages répétés. Sur la face externe, puissant traitement antirayure, excellente résistance aux produits chimiques. Nanotechnologie pour faciliter le nettoyage en réduisant l’adhérence des poussières, des produits huileux, etc..
uvex supravision plus
Traitement anti-buée ultra performant et durable (30 secondes au minimum), antirayure et anti-statique sur les 2 faces de l’oculaire. La performance anti-buée est durable même après des nettoyages répétés. Ce traitement est particulièrement adapté aux environnements avec un fort taux d’humidité.
Comment définir le traitement 100 % adapté :
  1. Placez un point sur l’axe horizontal au niveau de la température moyenne de votre lieu de travail.
  2. Placez un 2ème point sur l’axe en diagonale correspondant au taux d’humidité.
  3. Placez un dernier point sur l’axe vertical pour indiquer le degré de salissure.
  4. Reliez les 3 points pour former un triangle.
  5. Le traitement le plus présent dans votre triangle est le traitement le plus adapté.
Découvrez notre promotion Pheos
Comment choisir la meilleure solution ?
Juste pour moi !
  • Ajustabilité des éléments (branches, pont de nez...), réglages pantoscopiques, etc.
  • Confort
  • Large choix de traitements des verres
  • Large choix de teintes
Portez-les et c’est parti !
  • Simplicité
  • Gamme de prix de base « Économique »
  • Plusieurs choix de styles et de modèles
  • Aucune pièce mobile ou ajustement nécessaires
Mes applications spécifiques !
  • Lunettes de sécurité avec verres correcteurs
  • Protection Laser
  • Protection pour le soudage
Consulter la vidéo Adaptec :
Découvrez notre promotion Adaptec
Technologie avancée de traitement des verres
REVÊTEMENTS SUPRA-DURA® anti-rayures
Dans des environnements exposés à des particules en grandes quantités et où la rayure des verres pose un problème majeur, notre nouveau revêtement anti-rayures Supra-Dura® (K) se distingue par une longévité 5 fois* supérieure à la plupart des revêtements anti-rayures actuellement disponibles sur le marché.
REVÊTEMENTS DURA-STREME® Fogban anti-buée/anti-rayures
La technologie Dura-Streme® réunit en un seul verre les avantages de nos revêtements anti-rayures et anti-buée : le revêtement anti-rayures Honeywell (K) protège la surface extérieure de le verre en assurant la résistance aux produits chimiques et aux rayures, tandis que le revêtement intérieur Honeywell anti-buée (N) préserve la visibilité dans des environnements où la chaleur, l'humidité et les contraintes mécaniques font partie intégrante du travail.
PRÊT POUR TOUTES LES CONTRAINTES
Le revêtement Adaptec 4A+ répond à (K & N) sur les deux faces de verre et procure d'excellentes propriétés anti-buée, antistatiques et anti-rayures.
REVÊTEMENT HONEYWELL anti-rayures
Notre revêtement anti-rayures reste l'un des plus résistants au monde. Le revêtement adhère de manière permanente à verre. Il ne s'use pas, même après plusieurs nettoyages, et procure une résistance accrue aux rayures et aux produits chimiques.
REVÊTEMENT HONEYWELL anti-buée
Notre revêtement anti-buée prévient la formation de buée pour maintenir une vision claire dans des conditions d'humidité et de température extrêmes. Ce revêtement adhère de manière permanente à le verre et associe deux fonctions.
Lorsque le verre est exposé à l'humidité ou au brouillard, les propriétés hydrophiles du revêtement absorbent l'humidité et la diffusent par la suite. Si le verre atteint le point de saturation, les propriétés hydrophobes interviennent et rejettent l'humidité au dehors.
Démonstration revêtement anti-buée :