Just PROVE it - Simplifier l'analyse de l'eau
Just PROVE it - Simplifier l'analyse de l'eau
Spectroquant®Prove - Simplifier l'analyse de l'eau avec une nouvelle gamme de spectrophotomètres
Nouvelle gamme d'instruments conçus pour répondre à tous vos besoins en matière d'analyse de l'eau : eaux usées, eaux de traitement, eau potable et boissons.
Demande de démonstration/devis
  • Live ID, nouveau code-barres 2D riche en données sur tous les tests cellulaires ou réactifs pour la reconnaissance des méthodes et le transfert de données « en temps réel » telles que les mises à jour de la date d'expiration, du numéro de lot ainsi que d'étalonnagees mises à jour automatiques supplémentaires
  • Cell Test Port - Insertion directe de tests en cuve ronde sans avoir à ouvrir le couvercle
  • AQA prime - Excellente assurance qualité analytique (AQA) - vérification et documentation complètes de toutes les étapes du contrôle qualité
  • Nettoyage facile - porte-cuve amovible
  • Le contrôle de matrice détecte facilement les interférences
Spectroquant® PROVE 100 Spectroquant® PROVE 300 Spectroquant® PROVE 600
Applications de routine Mesures sensibles Analyse complexe
Le meilleur choix pour une utilisation avec des tests en cuve et des mesures Vis La lampe au xénon durable permet à l'appareil d'être adapté à une utilisation intensive pour les mesures UV-Vis Les otiques UV-Vis haut de gamme utilisent des cuves à longueur de parcours jusqu'à 100 mm. Excellentes résolution et sensibilité
1.73016.0001 1.73017.0001 1.73018.0001