Contrôle annuel de sorbonnes
Contrôle annuel de sorbonnes
Un contrôle technique de sécurité périodique garantit l’usage durable et sûr de vos sorbonnes pour un usage insouciant pendant des années. Le service technique de VWR peut s’en charger pour vous, exécuté par un mécanicien compétent.
Nous pouvons exécuter pour vous le contrôle technique de sécurité périodique sur des marques différentes dont entre autre Asecos, Dupa, Vinitex, etc.
Le contrôle technique de sécurité annuel comprend:
Le contrôle optique:
  • Le contrôle de l’état général de la sorbonne.
  • Le contrôle de dégâts – à l’intérieur et à l’extérieur
  • Le contrôle du coupe-circuit (thermostat, fusible, etc.)
  • Le contrôle de la corrosion et des dégâts aux étagères et aux porteurs
  • Le contrôle de la corrosion et des dégâts au bac de récupération
  • Le contrôle de la présence des marquages corrects et des marques correctes
  • Le contrôle de la présence des clapets coupe-feu dans le canal d’évacuation et d’entrée
Le contrôle fonctionnel:
  • Le contrôle de la fermeture automatique des portes
  • Le contrôle de la vitesse de fermeture de la porte et l’ordre
  • Le contrôle du dispositif d’arrêt de porte (le cas échéant)
  • La mesure de la capacité d’aspiration dans le canal d’aspiration (le cas échéant)
  • Le graissage de toutes les pièces en mouvement
  • La mise au point d’un rapport de contrôle et la provision d’un autocollant de contrôle sur la sorbonne
Naturellement VWR peut aussi se charger éventuellement de votre réparations nécessaires hors le contrôle technique de sécurité.