Calibration de balances accréditée
Certificat avec la marque RvA inclus
Calibration de balances accréditée
VWR peut se vanter d’une expérience de plusieurs années en termes d'entretien et de calibration de balances. Nous pouvons exécuter des calibrations accréditées sur toutes vos balances, n’importe quelle marque ou genre de balance de 1 mg à 100 kg! (ex. VWR Collection, Sartorius, Mettler, Ohaus, Kern, Acculab)
Une calibration accréditée est essentielle pour l’exactitude et la reproductibilité de votre résultats d’analyse.
En utilisant les facilités offert par VWR, vous êtes sûr:
  • De répondre aux normes (inter-)nationales de mesure et calibration 
  • Des méthodes d’essai validées contrôlées par le RvA afin d’assurer une qualité optimale
  • De l'utilisation des outils et appareils de mesure corrects
  • De la compétence et de la qualification du personnel
  • De l’enregistrement exact et complet de vos données
Pas de coûts supplémentaires:
Tous nos prix incluent la justification et le certificat avec la marque RvA pour éviter des surprises inattendues.
Une calibration du service technique de VWR implique :
  • Le contrôle de l’environnement de travail
  • Le contrôle de la mise à niveau
  • Le contrôle de la linéarité sur 7 points de mesure
  • Le contrôle de la charge excentrée
  • Le contrôle de la reproductibilité
  • La vérification des spécifications et si nécessaire la justification et la répétition de la calibration
  • Le monitoring des délais d’entretien et de calibration
  • L’application d’un autocollant de calibration, si désiré  
En option
  • La détermination du poids minimal
  • Test NEN 3140 (sécurité électrique)