Honeywell Research Chemicals maintenant disponible auprès de VWR !
Depuis des dizaines d'années, Honeywell Research Chemicals propose une large gamme de solvants et de produits de laboratoire essentiels sous les marques Burdick & Jackson™ et Riedel-de Haen™.
Le portefeuille d'Honeywell n'a cessé de croître, et comprend aujourd'hui la plupart des marques et lignes de produits chimiques pour les laboratoires et la recherche les plus renommées : Fluka™, Hydranal™, Chromasolv™ et TraceSELECT™.
Le portefeuille complet d'Honeywell Research Chemicals est disponible auprès de VWR.
La plus grande gamme de solvants sur le marché comprenant :
  • Chromasolv™ – pour les applications GC-HS, LC-MS et UHPLC
  • TraceSELECT™ – pour l'analyse des traces et des faibles teneurs en métaux
  • Solvants pour la spectroscopie : pour les applications IR et UV-Visible
  • Gamme de solvants anhydres pour les applications sensibles à l'humidité
  • ACS, qualité pharmacopée - pour toutes les applications industrielles et pharmaceutiques exigeantes
Riedel-de Haën
CHROMASOLV®
TraceSELECT™
Marque mondialement connue, elle fait désormais partie du portefeuille Honeywell. Elle propose une large gamme de produits chimiques et de réactifs pour:
  • Les applications analytiques , notamment des tampons, des additifs, des solutions volumétriques et des étalons.
  • L'essentiel pour laboratoire analytique: acides, bases, sels, tampons de pH et de nombreux autres réactifs, notamment TraceSELECT™ Inorganics, pour l'analyse des traces et des faibles teneurs en métaux, et les sels à écoulement libre pour les matières inorganiques hygroscopiques
  • Le titrage Karl Fisher : comprend le réactif original Hydranal™, fabriqué par l'usine allemande d'Honeywell depuis plus de 30 ans. La méthode la plus utilisée et la plus précise pour mesurer la teneur en eau de n'importe quel échantillon, du ppm à la teneur à 100%.
Afficher les produits
Hydranal™
TraceSELECT™
Pour la synthèse des oligo-éléments et des peptides, arrivée en Europe au cours de l'année 2017
  • Solvants et réactifs de la marque déposée BioSyn™ : pour de faibles teneurs en eau, de faibles teneurs en amines et de faibles niveaux de particules spécifiques
Afficher les produits
BioSyn™