Essayez les nouveaux raccords rapides pour HPLC Agilent A-Line Quick Connect
25% de réduction
Essayez les nouveaux raccords rapides pour HPLC Agilent A-Line Quick Connect
OFFRE VALABLE JUSQU'AU: 31/07/2017
Le seul vrai raccord à serrage manuel, stable jusqu'à 1300 bars
  • Grâce au mécanisme de ressort interne, il n’y a plus de volume mort. 
  • Les raccords A-Line nécessitent des capillaires spécifiques. N’oubliez pas de commander le bon capillaire lorsque vous souhaitez tester ce produit. Vous avez également la possibilité d'opter pour un kit (assemblé) qui contient un raccord rapide Quick Connect et un capillaire selon les dimensions de votre choix.
  • La bague de raccordement (ferrule) est interchangeable, ce qui réduira considérablement le coût de l'utilisation de ce produit à long terme.
  • Lauréat du prix ‘The Analytical Scientist Innovation Award’ (TASIA). Les raccords Agilent A-Line Quick Connect ont gagné ce prix grâce à leur conception innovante ce qui se traduit par une simplification importante des raccords pour les systèmes HPLC et uHPLC.
  • Les raccords A-Line Quick Connect ont une longue durée de vie, ils se resserrent parfaitement et ils sont stables jusqu'à 1300 bars, même après 200 reconnexions. Les résultats de nos tests après 200 connexions peuvent être trouvés dans l'annexe technique qui peut être téléchargé ci-dessous.
Er bestaan twee soorten A-Line HPLC verbindingsstukken. De A-Line Quick Connect verbinding werkt met een hendel. Met een eenvoudige beweging van de hendel krijg je een perfecte verbinding die onafhankelijk is van de stijl van de gebruiker. Bij klassieke verbindingsstukken bestaat de kans dat de ene gebruiker deze krachtiger vastschroeft dan de andere. Dit is verleden tijd met de A-Line Quick Connect verbindingsstukken. De A-Line Quick Turn fitting kan gebruikt worden voor verschillende connecties zoals kolom inlet/outlet, kleppen en andere verbindingen. Voor deze Quick Turn is wel een schroefsleutel vereist. Beide verbindingsstukken garanderen een verbinding tot 1300 bar.
Promotions:
Description Code art. Prix promo Quantité
Front ferrule 558-0631BE
Quick Turn LC fitting 558-0638BE
A-line quick turn capillary stainless steel 0,075 x 105 mm 558-0671BE
A-line quick turn capillary stainless steel 0,075 x 150 mm 558-0674BE
A-line quick turn capillary stainless steel 0,12 x 105 mm 558-0661BE
A-line quick turn capillary stainless steel 0,12 x 150 mm 558-0662BE
A-line quick turn capillary stainless steel 0,12 x 180 mm 558-0675BE
A-line quick turn capillary stainless steel 0,12 x 200 mm 558-0663BE
A-line quick turn capillary stainless steel 0,12 x 280 mm 558-0664BE
A-line quick turn capillary stainless steel 0,12 x 500 mm 558-0665BE
A-line quick turn capillary stainless steel 0,17 x 105 mm 558-0666BE
A-line quick turn capillary stainless steel 0,17 x 150 mm 558-0667BE
A-line quick turn capillary stainless steel 0,17 x 180 mm 558-0676BE
A-line quick turn capillary stainless steel 0,17 x 200 mm 558-0668BE
A-line quick turn capillary stainless steel 0,17 x 280 mm 558-0669BE
A-line quick turn capillary stainless steel 0,17 x 380 mm 558-0677BE
A-line quick turn capillary stainless steel 0,17 x 400 mm 558-0678BE
A-line quick turn capillary stainless steel 0,17 x 500 mm 558-0670BE
A-line quick turn capillary stainless steel 0,17 x 700 mm 558-0679BE
A-line quick turn capillary stainless steel 0,25 x 105 mm with a female connection 558-0683BE
A-line quick turn capillary stainless steel 0,25 x 150 mm 558-0684BE
A-line quick turn capillary stainless steel 0,25 x 400 mm 558-0685BE
Assembly A-line quick connect stainless steel 0,075 x 105 mm 558-0636BE
Assembly A-line quick connect stainless steel 0,075 x 150 mm 558-0639BE
Assembly A-line quick connect stainless steel 0,075 x 220 mm 558-0640BE
Assembly A-line quick connect stainless steel 0,075 x 280 mm 558-0641BE
Assembly A-line quick connect stainless steel 0,12 x 105 mm 558-0632BE
Assembly A-line quick connect stainless steel 0,12 x 150 mm 558-0633BE
Assembly A-line quick connect stainless steel 0,12 x 220 mm 558-0634BE
Assembly A-line quick connect stainless steel 0,12 x 280 mm 558-0635BE
Assembly A-line quick connect stainless steel 0,17 x 105 mm 558-0642BE
Assembly A-line quick connect stainless steel 0,17 x 150 mm 558-0643BE
Assembly A-line quick connect stainless steel 0,17 x 220 mm 558-0644BE
Assembly A-line quick connect stainless steel 0,17 x 280 mm 558-0645BE
Assembly A-line quick connect stainless steel 0,25 x 105 mm with a female connection 558-0646BE
Quick Connect LC fitting 558-0637BE
Front ferrule 558-0631BE
A-line quick connect capillary stainless steel 0,075 x 105 mm 558-0651BE
A-line quick connect capillary stainless steel 0,075 x 150 mm 558-0652BE
A-line quick connect capillary stainless steel 0,075 x 220 mm 558-0653BE
A-line quick connect capillary stainless steel 0,075 x 250 mm 558-0654BE
A-line quick connect capillary stainless steel 0,075 x 280 mm 558-0655BE
A-line quick connect capillary stainless steel 0,12 x 105 mm 558-0650BE
A-line quick connect capillary stainless steel 0,12 x 150 mm 558-0649BE
A-line quick connect capillary stainless steel 0,12 x 220 mm 558-0648BE
A-line quick connect capillary stainless steel 0,12 x 180 mm 558-0647BE
A-line quick connect capillary stainless steel 0,12 x 400 mm 558-0656BE
A-line quick connect capillary stainless steel 0,12 x 500 mm 558-0657BE
A-line quick connect capillary stainless steel 0,17 x 105 mm 558-0658BE
A-line quick connect capillary stainless steel 0,17 x 150 mm 558-0659BE
A-line quick connect capillary stainless steel 0,17 x 220 mm 558-0660BE
A-line quick connect capillary stainless steel 0,17 x 280 mm 558-0672BE
A-line quick connect capillary stainless steel 0,17 x 500 mm 558-0673BE
A-line quick connect capillary stainless steel 0,25 x 105 mm with a female connection 558-0680BE
A-line quick connect capillary stainless steel 0,25 x 150 mm 558-0681BE
A-line quick connect capillary stainless steel 0,25 x 400 mm 558-0682BE