Consommables Chromatographie d’Agilent disponibles chez VWR
Dans notre newsletter régulière, vous trouverez des informations et des prix promotionnels d'une sélection de Consommables de Chromatographie Agilent disponibles chez VWR. Ce mois-ci, nous examinons la gamme Poroshell de colonnes HPLC et UHPLC et les raccords innovants pour colonnes A-line Quick Connect.
ANALYSEZ DES COMPOSÉS POLAIRES COMPLEXES EN TOUTE CONFIANCE
La technologie de particules Robust Poroshell offre une excellente efficacité et rapidité d'analyse, ce qui augmente la productivité et la durée de vie de colonnes
NOUVEAU InfinityLab Poroshell 120 HILIC-Z : Une nouvelle phase zwitterionique retient des composés très chargés, avec une excellente forme de pics, même dans des conditions avec un pH élevé et une température élevée
NOUVEAU InfinityLab Poroshell 120 HILIC-OHS:Une phase robuste de poly-hydroxy fructan offre une sélectivité alternée pour une séparation optimale d'analytes polaires
    Documentation technique
    Information complémentaire
    EFFECTUEZ DES SÉPARATIONS CHIRALES RAPIDES AVEC UNE GRANDE EFFICACITÉ COMME JAMAIS AUPARAVANT
    NOUVEAU : Les colonnes InfinityLab Poroshell 120 Chiral combinent des particules poreuses superficielles avec des phases stationnaires chirales innovantes. Elles sont plus performantes et rapides par rapport aux phases stationnaires chirales complètement poreuses.
    Améliorez considérablement la productivité avec des séparations chirales à efficacité élevée.
      Documentation technique
      Information complémentaire
      ENFIN DES COLONNES QUI VOUS PERMETTENT DE PROFITER PLEINEMENT DE VOTRE UHPLC
      Les colonnes Agilent InfinityLab Poroshell 120 1.9 qm offrent une combinaison unique d'une efficacité élevée, une pression contrôlable et une longue durée de vie - permettant de profiter pleinement de votre UHPLC
        Documentation technique
        Information complémentaire
        RACCORDS A-LINE QUICK CONNECT - DES CONNEXIONS PARFAITES DE COLONNES POUR LES SYSTÈMES UHPLC ET HPLC
        Des raccords mal connectés sont une des principales raisons de pics faibles ou de traînées de pics, une perte de résolution ou d'une chromatographie de mauvaise qualité. Grâce aux raccords Agilent A- LineQuickConnect, vous pouvez désormais être certain d’avoir une connexion de colonnes parfaite à chaque fois.
        • Une connexion étanche:
        • Avec la conception à ressort, vous n’avez pas de volumes morts avec LC columnseasy
        • A-Line Quick Connect raccords sont durables, ferment étanchement et sont stables jusqu’à 1300 bar (18,850 psi) Connexions rapides et faciles:
        • Les Agilent A-Line Quick Connect raccords fournissent une performance chromatographique supérieure.
          Information complémentaire