Tapis et revêtements de sols pour salle blanche
Tapis et revêtements de sols spéciaux pour lutter contre la contamination par la poussière et les particules en salle blanche.
Tapis et revêtements de sols pour salle blanche Les particules ont tendance à se déposer sur les surfaces planes des salles blanches en raison de conditions d'adhérence variables et sous la forte influence des caractéristiques de flux d'air. Les revêtements de sols constituent la destination finale des particules, qui s'y déposent et stagnent, formant ainsi une source de contamination.
L'utilisation de tapis adhésifs, de tapis permanents et de revêtements de sols spéciaux est indispensable pour éviter toute contamination particulaire provenant de l'entrée des salles blanches et des environnements contrôlés. Pour limiter celle-ci le plus possible et de façon efficace, il est même vivement recommandé d'associer tapis permanents, revêtements de sols spéciaux et tapis adhésifs.