Lunettes-masques de sécurité pour salle blanche
À usage unique pour irradiation gamma ou émanations d'EtO ? Réutilisables autoclavables ou lavables à très haute pression (VHP) ? Conçues dans le respect de vos procédures d'utilisation standard et de vos opérateurs, nos lunettes-masques réutilisables et à usage unique pour salle blanche ou environnement contrôlé sont proposées dans différents styles et fabriquées dans des matières à la fois solides, légères et confortables, parfaitement compatibles avec les salles blanches.
Lunettes-masques de sécurité pour salle blanche
Les lunettes-masques autoclavables et à usage unique disposent d'un système anti-buée, de foyers renforcés et de systèmes de ventilation indirecte. Elles sont adaptées au port de lunettes de vue et sont dépourvues de latex. Pour une qualité optimale, chaque paire de lunettes-masques stériles à usage unique est inspectée individuellement et adaptée aux fournitures médicales, aux équipements de protection personnelle (EPI) ou à toutes les situations nécessitant le port de lunettes-masques de sécurité et de protection.