Solutions de référence
Solutions de référence Dans tous les secteurs, les éléments clés sont la capacité accrue des techniques instrumentales dans les gammes de ppb et ppt, ainsi que le besoin de vérification et de traçabilité des résultats. L'utilisation d'étalons préparés et de solutions de référence permet d'obtenir des résultats analytiques fiables et de ne plus avoir à les obtenir et les valider dans le laboratoire.
Étalons de propriété physique
Les produits chimiques VWR comportent 7 gammes pour les mesures physiques : étalons couleur, étalons UV, étalons de viscosité, étalons de point de fusion, étalons de densité, étalons d'indice de réfraction et étalons DCO.
Étalons inorganiques
Une gamme complète d'étalons pour AAS, ICP et ICP-MS pour l'analyse des traces métalliques.
Tampons et conductivité
Tous les étalons et solutions de référence pour l'électrochimie sont désormais contrôlés par un laboratoire de contrôle qualité accrédité ISO EN 17025.
Étalons de chromatographie
Certains étalons spécifiques utilisés en chromatographie.