Flash-Chromatographie
Flash-Chromatographie
La Flash-chromatographie est une technique de séparation rapide et peu coûteuse pour la purification de produits de synthèse organique en matière de recherche médicamenteuse, ou d'extraits naturels. Elle constitue une alternative courante lorsque d'autres techniques de séparation ne peuvent pas être utilisées ou sont trop complexes.