UHPLC et HPLC analytiques
UHPLC et HPLC analytiques
La HPLC est l'une des techniques analytiques les plus largement utilisées dans la chimie et les sciences de la vie. Pourquoi ? Elle est exceptionnellement bonne pour séparer des composés très similaires. À quoi peut-elle servir ? À tout, des composés pharmaceutiques aux polluants environnementaux.
De par l'existence de nombreux modes de LC, tels que la chromatographie en phase normale, en phase inverse, HILIC, d'échange d'ions et d'exclusion stérique, les UHPLC et HPLC sont très adaptables à un besoin spécifique. Que vous recherchiez la bonne colonne ou que vous ayez besoin d'aide pour élaborer la meilleure méthode, nous sommes là pour vous. Nous pouvons vous aider en termes de formation afin de maximiser votre efficacité ou vous donner de nouvelles idées pour relever vos défis analytiques.
Pages des produits