Chromatographie en phase gazeuse
Chromatographie en phase gazeuse
La chromatographie en phase gazeuse utilise la séparation entre une phase gazeuse et une phase liquide immobilisée fonctionnalisée pour obtenir une séparation. En raison de la longueur des colonnes capillaires, une haute résolution peut être obtenue.
La chromatographie en phase gazeuse, la chromatographie en phase gazeuse avec colonne capillaire ou simplement la CG est largement utilisée dans l'industrie pétrolière, l'analyse des pesticides dans le contrôle des aliments, l'industrie pharmaceutique pour l'analyse des solvants résiduels et de nombreuses autres applications. Elle est principalement utilisée pour l'analyse d'analytes volatils ou semi-volatils.
Pages des produits