Chaises ergonomiques VWR pour les applications en laboratoire et dans l'industrie
« L'évolution » humaine se détériore - assurez-vous d'en tirer le meilleur parti !
Le travail de laboratoire et de bureau est un exemple frappant de positions d'assise physiquement inconfortables qui peuvent causer des problèmes de circulation sanguine et exercer une pression excessive sur le corps. Cela se traduit par de la fatigue, des troubles circulatoires et des problèmes de posture ou musculo-squelettiques. Nous ne pouvons pas changer l'évolution du travail humain, mais nous pensons que nous devrions tous faire de notre mieux pour vous faire asseoir sur un(e) chaise/tabouret qui vous aide à rester en bonne santé.
Vous restez longuement assis devant votre microscope, à pipetter sur votre paillasse ou simplement à écrire sur votre PC ? Alors choisissez parmi les modèles ci-dessous - ils vous donneront entière satisfaction ET vous permettront de rester en bonne santé.
Cliquez sur nos options d'assise et consultez des informations sur VOTRE prochaine chaise
La chaise Basic, Blue Line, s'assure que vous êtes automatiquement bien installé !
Cette gamme s'appelle peut-être « Basic » (Basique), mais ne vous méprenez pas. Cette chaise s'adapte automatiquement à VOUS grâce à la fonction 3-D flex du dossier et du bord avant du siège.
Garantie 10 ans, la chaise Blue Line offre un excellent rapport qualité-prix - elle affiche un prix séduisant pour s'adapter à vous - et pas pour que vous vous adaptiez à elle ! C'est un rêve postural qui devient réalité !
    En savoir plus
    Trouver des ressources utiles
    La chaise « énergique » futuriste Star Tec
    Prenez les commandes d'un bijou de technologie, tel un capitaine pilotant son vaisseau spatial.
    Incroyablement confortable, avec hauteur et inclinaison du dossier réglables, cette chaise est robuste, lavable et résistante aux désinfectants. Elle est adaptée aux laboratoires de niveau de biosécurité 1  et 2, et conforme aux normes BPF.
    Essayez la chaise Star Tec et réveillez le capitaine qui sommeille en vous !
      Devenez capitaine
      Réduisez la pression exercée sur votre colonne vertébrale avec nos chaises de qualité professionnelle
      Avoir l'une de ces chaises revient à se rendre dans un centre de soins tous les jours ! Cette gamme a nécessité 2 ans d'études avec des experts en ergonomie, des ostéopathes et des designers pour être créée.
      Cette chaise est résistante aux produits chimiques (acides faibles) et aux déchirures mais ses plus gros avantages concernent votre bien-être. Cette chaise est auto-adaptative, ce qui signifie qu'aucun réglage n'est nécessaire. En outre, le poids du corps est géré uniformément ; cela entraîne une réduction de la pression sous la jambe qui aide à éviter cette sensation de jambes lourdes et à assurer une bonne circulation. Rééquilibrez votre corps grâce à cette chaise de qualité professionnelle ! 
        Cliquez ici pour privilégier votre santé
        Trouver des ressources utiles
        Les chaises industrielles innovantes NEON
        Ces chaises combinent ergonomie et caractéristiques fonctionnelles avec une variété d'options de garniture comprenant le revêtement ultra confortable SUPERTEC.
        Les chaises NEON sont conçues pour les utilisateurs actifs. Elles sont en outre durables et économiques - si la garniture s'use, elle peut être remplacée sans que la chaise entière ne le soit !
          Pour en savoir plus
          Trouver des ressources utiles
          Sièges certifiés pour les salles propres
          Les salles propres et les environnements stériles présentent des défis uniques en matière de sièges dans les industries microélectronique, pharmaceutique ou de l'ingénierie médicale. Nous avons travaillé en collaboration avec des spécialistes de l'industrie et de la recherche pour développer cette gamme innovante.
          Nos chaises pour salles propres sont confortables et sont conformes à la classe de propreté 3 selon la norme DIN EN ISO 14644-1, à la classe de propreté 1 selon la norme fédérale américaine 209E et aux spécifications données par les directives BPF de l'UE.
            Misez sur la sûreté !
            Trouver des ressources utiles
            Résistance de décharge des chaises ESD
            ESD Basic est une solution testée pour être utilisée dans les zones sensibles. Ces chaises économiques offrent un excellent rapport qualité-prix ainsi qu'un design ergonomique pour le confort de l'utilisateur et un système de protection able qui assure une résistance de décharge conforme à la norme EN 61340-5-1.
            Découvrez cette chaise de travail haute performance pour l'industrie électronique et restez les pieds sur terre !
              Misez sur la sécurité !
              Trouver des ressources utiles
              Demander un devis
              Regardez plus de vidéos !
              Le réglage idéal Blue Line VWR
              Où est ma chaise Blue Line VWR
              Bimos - Ergonomie industrielle de Neon
              Bimos - Garniture remplaçable dans le système Neon 1 + 1
              Vous n'avez pas besoin de rester assis pendant des heures ? Découvrez ces solutions verticales solides.
              Tabourets Basic, gamme Mr. Lab
              Tabouret de laboratoire, assise en simili cuir noir, réglable en hauteur par ressort pneumatique.
              Pour en savoir plus
              Tabourets Basic, gamme Mr. Lab - extra larges
              Tabouret de laboratoire avec assise extra large en mousse PU et skaï noir, base en PA (plastique et acier noir).
              Pour en savoir plus
              Tabourets de laboratoire Basic, gamme Blue Line
              Tabouret de laboratoire avec grande surface d'assise, garniture en mousse PU noire.
              Pour en savoir plus
              Tabourets de laboratoire dont l'ergonomie a été scientifiquement prouvée
              Tabouret de laboratoire, en mousse PU, noir.
              Pour en savoir plus
              Tabourets, pour les salles propres
              Sont conformes à la classe de propreté 3 selon la norme DIN EN ISO 146444-1 et à la classe de propreté 1 selon la norme fédérale américaine 209E.
              Pour en savoir plus
              Demander un devis