Capteurs numériques intelligents (IDS) - Vers un avenir fiable - WTW, une marque Xylem
Capteurs numériques intelligents (IDS) - Vers un avenir fiable - WTW, une marque Xylem
Intelligents : les capteurs IDS sont intelligents. Ils se connectent automatiquement, transfèrent la description, le numéro de série, l'enregistrement d'étalonnage et l'historique d'étalonnage, ainsi que l'intégralité des paramètres.
Numériques : les capteurs IDS transforment les signaux sensibles en signaux numériques et les transmettent en toute sécurité et sans erreur à l'appareil de mesure. Que vous utilisiez des modules câblés ou sans fil, il n'y a aucune différence.
Capteurs : les capteurs IDS sont basés sur les capteurs WTW certifiés et continuellement améliorés. Ils sont adaptés à la plupart des applications de mesure de pH, de conductivité, d'oxygène dissous et de turbidité.
Concept IDS de WTW : capteurs intelligents et numériques pour les paramètres standard pH, conductivité, oxygène dissous et turbidité.
Le système IDS est basé sur deux composants : des capteurs numériques et des appareils de mesure correspondants pour une utilisation sur le terrain ou sur une paillasse. Innovation exceptionnelle : les mesures sont traitées dans le capteur et non dans l'appareil de mesure : Un appareil de mesure pour tous les paramètres : pH, conductivité, oxygène dissous et turbidité
Le petit plus : désormais, tous les appareils de mesure IDS pour paillasse prennent en charge les mesures sans fil.
Avantage d'IDS : déjà plusieurs dizaines de milliers d'électrodes ont trouvé leur place en laboratoire.
  • Transformation des signaux sensibles en données numériques sécurisées
  • Les enregistrements d'étalonnage sont stockés dans le capteur, indépendamment de tout appareil de mesure
  • Les capteurs fournissent des données importantes à des fins de documentation
  • Mesure sans fil avec les modules sans fil IDS et les nouveaux capteurs IDS avec raccord de connexion
Système numérique multiparamètres WTW pour une utilisation en laboratoire et sur le terrain : comment effectuer des mesures avec les capteurs numériques intelligents (IDS)
  • Utilisation des capteurs IDS en laboratoire : résultats fiables – Conviennent à toutes les applications – Faciles d'utilisation
  • Utilisation des capteurs IDS sur le terrain : solides et étanches – Transmission sécurisée des signaux – Mesurent jusqu'à 100 mètres de profondeur
  • Documentation compatible BPL - Transfert facile des données
  • Innovants et polyvalents, prêts pour toutes les applications en laboratoire et sur le terrain
Comment réaliser des mesures avec IDS ?
Regardez la vidéo.