Les capteurs numériques intelligents (IDS) sont désormais sans fil : appareils modernes et sans fil pour mesurer le pH, la conductivité, l'oxygène dissous et/ou la turbidité
Les capteurs numériques intelligents (IDS) sont désormais sans fil : appareils modernes et sans fil pour mesurer le pH, la conductivité, l'oxygène dissous et/ou la turbidité
L'utilisation d'électrodes IDS sans fil facilite grandement la tâche : flexibilité accrue, aucune gêne provoquée par les câbles et une main libre pour un travail plus pratique. Il est possible de connecter jusqu'à 3 capteurs simultanément, sans interférence. Chaque capteur dispose d'un identifiant unique et d'une connexion fiable.
Technologie de capteur certifiée, désormais disponible avec un raccord de connexion
Les capteurs IDS sont basés sur les capteurs WTW certifiés et continuellement améliorés des séries SenTix®, TetraCon® et Sensolyt® et apportent précision et fiabilité supplémentaires dans la plupart des applications. Cela concerne également les nouveaux capteurs avec raccord de connexion.
Aucun encombrement tout en étant connectés : les capteurs IDS sont désormais sans fil
Les nouveaux modules uniques et sans fil assurent un transfert sécurisé, simple et fiable des données entre les capteurs avec raccord de connexion et l'appareil de mesure, le tout sans câbles encombrants.
Étude de cas
Les capteurs IDS permettent d'éliminer les problèmes de perturbations provoqués par la pollution électromagnétique et les dérives électriques. Téléchargez l'étude de cas pour découvrir le fonctionnement.
    Télécharger
    L'utilisation d'électrodes IDS sans fil facilite grandement la tâche : flexibilité accrue, aucune gêne provoquée par les câbles et une main libre pour un travail plus pratique. Il est possible de connecter jusqu'à 3 capteurs simultanément, sans interférence. Chaque capteur dispose d'un identifiant unique et d'une connexion fiable.