Analyse et détection des métaux à l'état de traces
Analyse et détection des métaux à l'état de traces
Dans le cadre de l'analyse des métaux, les principales preuves sont désormais rassemblées à partir de très petites traces à des concentrations de l'ordre de la ppm, de la ppb et de la ppt à l'aide de méthodes sophistiquées comme l'AAS, l'ICP-OES, ou plus récemment, I'ICP-MS. 
Il faut aller bien au-delà d'une analyse visuelle. Les groupes de laboratoires modernes ne peuvent que très rarement analyser un échantillon directement sans pré-traitement approprié. Ainsi, l'échantillon doit dans un premier temps être convenablement dissout, digéré ou fusionné. Tous les réactifs auxiliaires utilisés doivent réaliser ces tâches sans être visibles dans l'analyse finale.
Les étalons et réactifs VWR Chemicals et J.T.Baker® sont spécialement produits dans le but de vous fournir un fond blanc vous permettant de résoudre les cas les plus complexes. 
  • Produits chimiques pour la préparation d'échantillons pour l'analyse de traces
  • Étalons pour l'étalonnage 
  • Équipement pour l'analyse de traces 
  • Documents connexes à propos de la détection des métaux à l'état de traces 
Une entreprise VWR depuis 2015. Ces processus sont ceux utilisés pour nos gammes d'acides NORMATOM®, NORMATOM® Ultrapure et NORMAPUR®
Produits chimiques pour la préparation d'échantillons
Acides NORMATOM® et NORMATOM® Ultrapure
Une gamme complète d'acides de haute pureté NORMATOM® et NORMATOM® Ultrapure avec des niveaux de contamination maximaux admissibles exprimés en ppb et ppt. Ils sont essentiels dans les applications d'analyse des ultra-traces.
Trouvez vos acides de haute pureté
Acides ARISTAR® pour l'analyse de traces
Cette gamme d'acides de haute pureté est essentielle dans la préparation d'échantillons pour l'analyse des métaux à l'état de traces avec des niveaux de contamination maximaux admissibles exprimés en ppm et ppb
Trouvez vos acides de haute pureté
Réactifs pour XRF
Utilisés pour l'analyse de roches, métaux, céramiques et ciments. La digestion par fluidification constitue une étape de la préparation d'échantillons pour la XRF.
Trouvez vos réactifs pour XRF
Détermination du mercure
Le mercure est l'un des métaux lourds les plus nocifs et toxiques dans l'environnement. Sa détermination, généralement réalisée par AAS, est courante dans différents secteurs, notamment l'industrie pharmaceutique et les secteurs agroalimentaire et de l'environnement.
Trouvez votre produit
Acides Analar® NORMAPUR®
Acides VWR Chemicals pour de nombreuses applications analytiques et liées aux matériaux inorganiques.
Trouvez vos acides
Alcalins Analar® NORMAPUR®
Alcalins VWR Chemicals pour de nombreuses applications analytiques et liées aux matériaux inorganiques. 
Trouvez vos alcalins
Sels Analar® NORMAPUR®
Sels VWR Chemicals pour de nombreuses applications analytiques et liées aux matériaux inorganiques. 
Trouvez vos sels
Étalons pour l'étalonnage
Étalons pour AAS 1000 mg/l
Gamme complète de 66 étalons pour AAS à 1000 mg/l disponibles en conditionnements de 100 et 500 ml. Traçabilité selon les normes NIST et certificat d'analyse complet (CoA) fourni
Trouvez vos étalons pour AAS
Étalons pour ICP et ICP-MS
Gamme complète d'étalons à 10, 1000 et 10 000 mg/l disponibles en conditionnements de 100 et 500 ml. Traçabilité selon les normes NIST et certificat d'analyse complet (CoA) fourni
Trouvez votre étalon mono-élément pour ICP
Étalons multi-éléments pour ICP et ICP-MS
Gamme complète de solutions multi-éléments à utiliser en tant qu'étalon interne ou pour un excellent étalonnage d'équipement. Traçabilité selon les normes NIST et certificat d'analyse complet (CoA) fourni.
Trouvez votre produit
Solutions étalon multi-éléments personnalisées
VWR, en collaboration avec CPACHEM, offre un service personnalisé grâce auquel vous pouvez définir vos propres composants, adaptant ainsi l'étalon à votre application spécifique. 
Faites votre demande
Étalons de chromatographie ionique
Large gamme composée de 54 éléments à 1000 mg/l à utiliser dans les secteurs agroalimentaire, de l'environnement, pharmaceutique, des sciences de la vie et bien plus encore.
Trouvez vos étalons pour IC
Équipement pour l'analyse de traces
Purification d'eau
Les systèmes de purification d'eau VWR® garantissent un approvisionnement en eau pure...
Trouvez votre produit
Homogénéiseurs
Homogénéiseurs et broyeurs pour la préparation d'échantillons...
Trouvez votre produit
Agitateurs
Agitateurs magnétiques, à plaque chauffante et à tige, barreaux d'agitation et accessoires...
Trouvez votre produit
Balances
Microbalances et balances analytiques, de précision et pour la mesure de l'humidité...
Trouvez votre produit
Distributeurs adaptables sur flacon
Distribution précise à partir de flacons de réactifs ou de burettes adaptables sur flacon pour le titrage...
Trouvez vos produits