Contrôle de la désinfection
Contrôle de la désinfection
Bandelettes tests qualitatives et quantitatives pour le contrôle des processus de nettoyage et de désinfection dans l'agroalimentaire.
Merckoquant® (MQ) est une gamme de bandelettes qualitatives dotées d'une échelle de couleur indiquant la concentration d'un paramètre en quelques secondes, sans réactifs supplémentaires.
Reflectoquant® (RQ) est une gamme de bandelettes quantitatives qui doivent être mesurées dans un petit réflectomètre RQflex® 10 pour un résultat en moins d'une minute.
Brochures à demander : w286183 « Mission Accomplished from Merck » (Missions et réalisations de Merck) et w285102 « Water and food analytics » (Analyse de l'eau et des denrées alimentaires)
Tests de contrôle de la désinfection et des résidus Merck
TELECHARGER LE PDF