Capteurs numériques intelligents (IDS) pour réaliser des mesures dans des conditions difficiles, WTW, une marque Xylem
Capteurs numériques intelligents (IDS) pour réaliser des mesures dans des conditions difficiles, WTW, une marque Xylem
Capteurs MPP IDS : sondes de profondeur multiparamètres (jusqu'à trois paramètres) avec mesure de la profondeur intégrée, pour une utilisation en profilométrie
  • Mesure de la profondeur du pH, de la conductivité, de l'oxygène dissous, de la turbidité ; jusqu'à trois paramètres principaux simultanément, dont la mesure de la profondeur et de la température
  • Mesure en profondeur avec compensation de la pression barométrique, pour des résultats précis
  • Mesure du profil sans un écheveau de câbles – rouleau spécial pour le câble avec contacts glissants disponible
  • Nouveau système avec raccord de connexion
  • Aucune torsion, aucun vissage : un clic et, grâce à des câbles fins de différentes longueurs et résistants aux déchirures, vous obtenez une connexion de données sécurisée et résistante aux tensions avec le MPP IDS.
Les applications classiques comprennent l'étude limnologique des eaux jusqu'à 100 mètres de profondeur, la prise de mesures dans des trous d'alésage, la surveillance des sites d'enfouissement et plus encore. L'appareil de mesure Multi 3630 est nécessaire pour effectuer les mesures avec tous les MPP IDS.
Profil de profondeur et mesure de la qualité de l'eau avec la sonde multiparamètres MPP IDS :
  • Configuration simple
  • Mesures jusqu'à 100 mètres de profondeur
  • Sécurité des transferts de données avec clé USB